Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA012869
Sigma-Aldrich
Anti-SYT7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AP003108.3 antibody produced in rabbit, Anti-Synaptotagmin VII, Anti-Synaptotagmin-7, Anti-SytVII
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
NSLETVGTPDSGRGRSEKKAIKLPAGGKAVNTAPVPGQTPHDESDRRTEPRSSVSDLVNSLTSEMLMLSPGSEEDEAHEGCSRENLGRIQFSVGYNFQESTLTVKIMKAQELPAKDFSGTSDPFVKIYLLP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYT7(9066)
Opis ogólny
Synaptotagmina-7 (SYT7) należy do rodziny Syt i znajduje się na błonie lizosomów i niesynaptycznych ziarnistości wydzielniczych. Zawiera krótką amino-końcową ektodomenę, region transbłonowy i dwie wysoce konserwatywne domeny C2 wiążące Ca2+(C2A i C2B). Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na chromosomie 11q12-q13.1.
Immunogen
Synaptotagmin-7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Synaptotagmina-7 (SYT7) jest zaangażowana w regulację egzocytozy pęcherzyków synaptycznych wyzwalanej przez Ca2+ i naprawę błony plazmatycznej. Trzy reszty asparaginianowe w pętli wiążącej Ca2+ SYT7 (Asp-172, Asp-303 i Asp-357) są bardzo ważne dla zainicjowania oligomeryzacji w SYT7. Ta oligomeryzacja jest ważna dla wydajnego funkcjonowania SYT7.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71619
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mitsunori Fukuda et al.
The Journal of biological chemistry, 277(32), 29315-29320 (2002-05-30)
Synaptotagmin VII (Syt VII), a proposed regulator for Ca2+-dependent exocytosis, showed a robust Ca2+-dependent oligomerization property via its two C2 domains (Fukuda, M., and Mikoshiba, K. (2001) J. Biol. Chem. 276, 27670-27676), but little is known about its structure or
Norma W Andrews et al.
Trends in cell biology, 15(11), 626-631 (2005-09-20)
Among the 16 known vertebrate synaptotagmins, only Syt I, IV and VII are also present in C. elegans and Drosophila, suggesting that these isoforms play especially important roles in vivo. Extensive evidence indicates that Syt I is a synaptic vesicle
E V Caler et al.
The Journal of experimental medicine, 193(9), 1097-1104 (2001-05-09)
The intracellular protozoan parasite Trypanosoma cruzi causes Chagas' disease, which affects millions of people in Latin America. T. cruzi enters a large number of cell types by an unusual mechanism that involves Ca(2+)-triggered fusion of lysosomes with the plasma membrane.
P R Cooper et al.
Genomics, 49(3), 419-429 (1998-06-06)
Despite the localization of several human diseases to 11q13, the majority of the genes responsible for these disorders have not yet been cloned. Exon amplification and EST mapping were performed using clones derived from an approximately 1.65-Mb P1 artificial chromosome