Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA027478
Sigma-Aldrich
Anti-GNAS antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab1
Synonim(y):
Anti-GNAS complex locus, Anti-GNAS1, Anti-GNASXL, Anti-GPSA, Anti-NESP, Anti-NESP55, Anti-SCG6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
GDESDDGTSGCLRWFQHRRNRRRRKPQRNLLRNFLVQAFGGCFGRSESPQPKASRSLKVKKVPLAEKRRQMRKEALEK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNAS(2778)
Immunogen
GNAS complex locus recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77865
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kahina Boussaïd et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(2), E314-E320 (2013-02-01)
McCune-Albright syndrome (MAS) is characterized by polyostotic fibrous dysplasia, café-au-lait skin pigmentations, and gonadotropin-independent sexual precocious puberty, resulting from a somatic postzygotic activating mutation of the GNAS1 gene. We report a virilizing sclerosing-stromal tumor of the ovary in a young
David W Mathes et al.
Transplantation, 98(2), 131-138 (2014-06-12)
We have previously demonstrated that tolerance to a vascularized composite allograft (VCA) can be achieved after the establishment of mixed chimerism. We test the hypothesis that tolerance to a VCA in our dog leukocyte antigen-matched canine model is not dependent
Joseph R Scalea et al.
Transplant immunology, 31(3), 134-139 (2014-09-23)
We have previously demonstrated that the juvenile thymus plays an essential role in tolerance induced by both renal transplantation and a short course of calcineurin inhibitors. Aged thymi have a decreased ability to induce tolerance. Luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) is
Karthick Raja Muthu Raja et al.
Cytometry. Part B, Clinical cytometry, 86(4), 220-228 (2013-08-08)
Multiple myeloma (MM) is a malignancy of plasma cells frequently associated with immune abnormalities. Several studies have confirmed that in MM immune deregulation can be mediated by increased numbers of CD4 T regulatory (Treg) cells, and these cells were also
Andre Michael Mueller et al.
The Journal of biological chemistry, 289(33), 22888-22899 (2014-06-29)
Hyaluronan (HA) may have proinflammatory roles in the context of CNS autoimmunity. It accumulates in demyelinated multiple sclerosis (MS) lesions, promotes antigen presentation, and enhances T-cell activation and proliferation. HA facilitates lymphocyte binding to vessels and CNS infiltration at the