MABS1822
Anti-SHMT Antibody, clone 4D2.1
clone 4D2.1, from mouse
Synonim(y):
Serine hydroxymethyltransferase mitochondrial, EC: 2.1.2.1, SHMT, Glycine hydroxymethyltransferase, Serine methylase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D2.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SHMT2(6472)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SHMT in Jurkat cell lysate.
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SHMT in Raji cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash