Merck
HPA011272
Sigma-Aldrich
Anti-ANXA1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Annexin A1, Anti-Annexin I, Anti-Annexin-1, Anti-Calpactin II, Anti-Chromobindin-9, Anti-Lipocortin I, Anti-Phospholipase A2 inhibitory protein, Anti-p35
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
independent
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
MAMVSEFLKQAWFIENEEQEYVQTVKSSKGGPGSAVSPYPTFNPSSDVAALHKAIMVKGVDEATIIDILTKRNNAQRQQIKAAYLQETGKPLDETLKKALTG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANXA1(301)
Opis ogólny
Aneksyna A1 (ANXA1) należy do rodziny genów aneksyny i jest częścią podrodziny A. Jest to regulowane glukokortykoidami białko wiążące wapń i fosfolipidy. Masa cząsteczkowa tego białka wynosi 37 kDa.
Immunogen
Annexin A1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Aneksyna A1 (ANXA1) jest zaangażowana w wiele funkcji komórkowych, takich jak proliferacja i różnicowanie komórek oraz transdukcja sygnału. Jej ekspresja ulega deregulacji w różnych nowotworach, takich jak guzy glejowe, rak nosogardzieli, głowy i szyi, krtani, przełyku, piersi, wątrobowokomórkowy, żołądka, prostaty i trzustki. Jest on regulowany w górę w raku odbytnicy i przewiduje słabą odpowiedź prognostyczną na jednoczesną chemioradioterapię. ANXA1 bierze udział w procesach przeciwzapalnych, reguluje apoptozę i fagocytozę ciał apoptotycznych. Jego poziom ekspresji jest zmieniony w mukowiscydozie i może być zaangażowany w patogenezę zaburzeń kłębuszkowych. Ma potencjał jako marker do diagnozowania i prognozowania zaburzeń kłębuszkowych. ANXA1 ma wysoki poziom ekspresji w prawidłowym nabłonku przewodu pokarmowego i może być zaangażowany w utrzymanie granic komórkowych. Reguluje również proliferację i żywotność komórek raka żołądka poprzez szlak COX2 (cyklooksygenaza 2).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71576
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Differential expression of ANXA1 in benign human gastrointestinal tissues and cancers.
Gao Y, Chen Y, Xu D, et al.
BMC Cancer, 14, 520-520 (2014)
Aifeng Liu et al.
Molecular medicine reports, 10(6), 3059-3067 (2014-10-18)
Nasopharyngeal carcinoma (NPC) has a highly increased incidence rate (20/100,000) in Southern regions of China, while being rare in the rest of the world. NPC is a malignant type of cancer due to its high occurrence rate of metastasis; however
Omar Elakad et al.
Disease markers, 2021, 5520832-5520832 (2021-05-08)
Lung cancer remains the primary cause of cancer-related death worldwide, and its molecular mechanisms of tumor progression need further characterization to improve the clinical management of affected patients. The role of Annexin A1 (ANXA1) in tumorigenesis and cancer progression in
Shuk-Man Ka et al.
Disease markers, 2014, 854163-854163 (2014-03-05)
We recently demonstrated high urine levels of annexin A1 (ANXA1) protein in a mouse Adriamycin-induced glomerulopathy (ADG) model. To establish ANXA1 as a potential biomarker for glomerular injury in patients. A time-course study in the mouse ADG model, followed by
Zhi-Qiang Zhang et al.
World journal of gastroenterology, 19(43), 7795-7803 (2013-11-28)
To study the differential expression of Annexin A1 (ANXA1) protein in human gastric adenocarcinoma. This study was also designed to analyze the relationship between ANXA1 expression and the clinicopathological parameters of gastric carcinoma. Purified gastric adenocarcinoma cells (GAC) and normal