Kluczowe dokumenty
SAB1412264
Sigma-Aldrich
ANTI-SP1 antibody produced in mouse
clone 1G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.41 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SP1(6667)
Opis ogólny
Białko Sp1 było pierwszym sklonowanym i scharakteryzowanym czynnikiem transkrypcyjnym. Po raz pierwszy wykryto go w komórkach HeLa na podstawie jego zdolności do aktywacji wczesnej transkrypcji promotora SV40. Analiza struktury i funkcji wykazała, że Sp1 można podzielić na odrębne domeny funkcjonalne. Domena wiążąca DNA składa się z trzech palców cynkowych, które specyficznie wiążą się z elementem GC-box.
Immunogen
SP1 (NP_612482, 522 a.a. ~ 618 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QLSSMPGLQTINLSALGTSGIQVHPIQGLPLAIANAPGDHGAQLGLHGAGGDGIHDDTAGGEEGENSPDAQPQAGRRTRREACTCPYCKDSEGRGSG*
Działania biochem./fizjol.
Wykazano, że białko Sp1 rozpoznaje i wiąże się selektywnie z sekwencją konsensusową bogatą w GC (GC-box: GGGCGG lub CACCC), która znajduje się w promotorze kilku ważnych genów komórkowych, w tym wczesnego wirusa wakuolującego Simian 40 (SV40), ludzkiego wirusa niedoboru odporności 1 (HIV-1), podjednostki B płytkowego czynnika wzrostu (PDGF-B), Myc, c-Src itp. Oprócz transkrypcji, funkcja Sp1 została powiązana ze wzrostem komórek, rakiem i chorobą Huntingtona.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structures of zinc finger domains from transcription factor Sp1. Insights into sequence-specific protein-DNA recognition.
Narayan VA
The Journal of Biological Chemistry, 272(12), 7801-7809 (1997)
Decreased association of the transcription factor Sp1 with genes downregulated in Huntington's disease.
Chen-Plotkin AS
Neurobiology of Disease, 22(2), 233-241 (2006)
Mithramycin is a gene-selective Sp1 inhibitor that identifies a biological intersection between cancer and neurodegeneration.
Sleiman SF
The Journal of Neuroscience, 31(18), 6858-6870 (2011)
Deepti Malik et al.
Molecular cancer, 13, 175-175 (2014-07-20)
microRNAs (miRNAs) play both oncogenic and oncostatic roles in leukemia. However, the molecular details underlying miRNA-mediated regulation of their target genes in pediatric B- and T-cell acute lymphoblastic leukemias (ALLs) remain unclear. The present study investigated the relationship between miR-2909
Carolina Vizcaíno et al.
PloS one, 9(8), e104687-e104687 (2014-08-12)
Ovarian cancer has a poor prognosis due to intrinsic or acquired resistance to some cytotoxic drugs, raising the interest in new DNA-binding agents such as mithramycin analogues as potential chemotherapeutic agents in gynecological cancer. Using a genome-wide approach, we have