Z744084
Water Purifier Cartridge for H-Genie® Lite
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Opis ogólny
Wkład oczyszczający wodę do 12101 Lite został zaprojektowany w celu utrzymania czystości wody na wymaganym poziomie, aby utrzymać optymalną żywotność ogniwa. Oczekiwane zużycie przy normalnym codziennym użytkowaniu wynosi 6 wkładów na rok.
Wkłady oczyszczające wodę12101 Lite są przeznaczone do użytku z stacjonarnym generatorem wodoru 12101 Lite (Z744083).
Wkłady oczyszczające wodę12101 Lite są przeznaczone do użytku z stacjonarnym generatorem wodoru 12101 Lite (Z744083).
Informacje prawne
H-Genie is a registered trademark of ThalesNano Energy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)