Kluczowe dokumenty
HPA024802
Sigma-Aldrich
Anti-SLC19A1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FOLT, Anti-solute carrier family 19 (folate transporter), member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
AQALSVQDKGLGGLQPAQSPPLSPEDSLGAVGPASLEQRQSDPYLAQAPAPQAAEFLSPVTTPSPCTLCSAQASGPEAADETCPQLAVHPPGVSKLGLQCLPSDGVQNV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC19A1(6573)
Opis ogólny
Gen SLC19A1 (solute carrier family 19 member 1) jest mapowany na ludzkim chromosomie 21q22. Ulega ekspresji w wielu tkankach, głównie w enterocytach i hepatocytach.
Immunogen
solute carrier family 19 (folate transporter), member 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SLC19A1 wyprodukowane u królika zostało użyte do western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
W fizjologicznym pH SLC19A1 (członek rodziny nośników substancji rozpuszczonych 19) bierze udział w przenoszeniu zredukowanych folianów do komórek. Bierze również udział w wychwytywaniu metotreksatu będącego antyfolianem. W przypadku kostniakomięsaka i nerwiaka niedojrzałego zmniejszenie aktywności SLC19A1 prowadzi do oporności na metotreksat. U pacjentów z rakiem jelita grubego wysoka ekspresja SLC19A1 zmniejsza ryzyko nawrotu choroby (przeżycie wolne od choroby). SLC19A1 może być powiązany z niesyndromicznym rozszczepem wargi i podniebienia oraz wadami cewy nerwowej. Ponadto mutacje w genie SLC19A1 są związane z ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73240
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adipocyte expression of SLC19A1 links DNA hypermethylation to adipose tissue inflammation and insulin resistance
Petrus P, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 103(2), 710-721 (2017)
Elixabet Lopez-Lopez et al.
The Journal of clinical investigation, 130(12), 6600-6615 (2020-11-10)
BACKGROUNDInterpatient differences in the accumulation of methotrexate's active polyglutamylated metabolites (MTXPGs) in leukemia cells influence its antileukemic effects.METHODSTo identify genomic and epigenomic and patient variables determining the intracellular accumulation of MTXPGs, we measured intracellular MTXPG levels in acute lymphoblastic leukemia
H L Hébert et al.
The British journal of dermatology, 166(3), 474-482 (2011-11-05)
The era of genome-wide association studies has revolutionized the search for genetic susceptibility loci in complex genetic conditions such as psoriasis. There are currently 16 loci with confirmed evidence for association with psoriasis susceptibility but there is the potential for
Camille Alam et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(8), 10516-10530 (2020-06-17)
Folates are important for neurodevelopment and cognitive function. Folate transport across biological membranes is mediated by three major pathways: folate receptor alpha (FRα), proton-coupled folate transporter (PCFT), and reduced folate carrier (RFC). Brain folate transport primarily occurs at the choroid
Aurea Lima et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 142(1), 196-209 (2014-08-16)
Methotrexate (MTX) is used for rheumatoid arthritis (RA) treatment showing a wide toxicity profile. This study aimed to evaluate the influence of single nucleotide polymorphisms (SNPs) in genes encoding for MTX transporters with the occurrence of MTX-related toxicity (overall and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA024802-100UL4061836289119
HPA024802-25UL4061842847938