Key Documents
WH0010560M10
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC19A2 antibody produced in mouse
clone 5B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TC1, Anti-THT1, Anti-THTR1, Anti-TRMA, Anti-solute carrier family 19 (thiamine transporter), member 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC19A2(10560)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes the thiamin transporter protein. Mutations in this gene cause thiamin-responsive megaloblastic anemia syndrome (TRMA), which is an autosomal recessive disorder characterized by diabetes mellitus, megaloblastic anemia and sensorineural deafness. (provided by RefSeq)
Immunogen
SLC19A2 (NP_008927.1, 209 a.a. ~ 285 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PMPQKSLFFHHIPSTCQRVNGIKVQNGGIVTDTPASNHLPGWEDIESKIPLNMEEPPVEEPEPKPDRLLVLKVLWND
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services