Merck
SAB4200224
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-TDP-43 (pSer410) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-phospho-ALS10, Anti-phospho-TAR DNA binding protein 43, Anti-phospho-TARDBP, Anti-phospho-TARDP43
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using HepG2 and NIH3T3 cell lysates
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer410)
informacje o genach
human ... TARDBP(23435)
mouse ... Tardbp(230908)
Opis ogólny
TDP-43 (białko wiążące DNA TAR) należy do rodziny heterogenicznych rybonukleoprotein jądrowych (hnRNP), które wiążą jednoniciowe RNA. TDP-43 bierze udział w regulacji transkrypcji wirusa HIV. TDP-43 jest głównym ubikwitynowanym składnikiem cytoplazmatycznych inkluzji w podtypie zwyrodnienia płatów czołowo-skroniowych FTLD-U i stwardnieniu zanikowym bocznym (ALS). TDP-43 jest głównie zlokalizowany w jądrze.
Immunogen
syntetyczny peptyd zawierający fosforylowany Ser410 ludzkiego TDP-43, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w mysim TDP-43.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo-TDP-43 (pSer410) wyprodukowane u królika zostało użyte w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Patologiczny TDP-43 tworzy nieprawidłowe inkluzje w neuronalnych perikariach i neurytach. W rodzinnym stwardnieniu zanikowym bocznym (ALS) zidentyfikowano kilka patogennych mutacji TDP-43.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Margaret E Flanagan et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 66(4), 1549-1558 (2018-11-20)
Transactive response binding protein-43 (TDP-43) cytoplasmic neuronal and glial aggregates (pathologic TDP-43) have been described in multiple brain diseases. We describe the associations between neuropathologically confirmed TDP-43 and cognition in two population-based cohorts: the Nun Study (NS) and the Honolulu-Asia
David K Wright et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 27(9), 4503-4515 (2016-08-28)
Traumatic brain injury (TBI) has been suggested to increase the risk of amyotrophic lateral sclerosis (ALS). However, this link remains controversial and as such, here we performed experimental moderate TBI in rats and assessed for the presence of ALS-like pathological
Ragnhild Skogseth et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 59(4), 1139-1152 (2017-07-22)
The first consensus criteria for dementia with Lewy bodies (DLB) published in 1996 were revised in 2005, partly because the original clinical criteria had suboptimal sensitivity. Few studies have assessed the accuracy of the 2005 criteria applied prospectively in newly
Xiaoling Zhang et al.
Neuroscience bulletin, 35(2), 183-192 (2018-11-02)
Primary age-related tauopathy (PART) is characterized by tau neurofibrillary tangles (NFTs) in the absence of amyloid plaque pathology. In the present study, we analyzed the distribution patterns of phosphorylated 43-kDa TAR DNA-binding protein (pTDP-43) in the brains of patients with
Shunsuke Koga et al.
Acta neuropathologica (2018-06-22)
Corticobasal degeneration (CBD) is a clinically heterogeneous tauopathy, which has overlapping clinicopathologic and genetic characteristics with progressive supranuclear palsy (PSP). This study aimed to elucidate whether transactive response DNA-binding protein of 43 kDa (TDP-43) pathology contributes to clinicopathologic heterogeneity of CBD.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200224-25UL
SAB4200224-200UL4061838035448