Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA022903
Sigma-Aldrich
Anti-LRP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
A2MR, APR, CD91, LRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRP1(4035)
Powiązane kategorie
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające receptorowi lipoprotein o niskiej gęstości-related protein 1
Sekwencja
AIDAPKTCSPKQFACRDQITCISKGWRCDGERDCPDGSDEAPEICPQSKAQRCQPNEHNCLGTELCVPMSRLCNGVQDCMDGSDEGPHCRELQGNCSRLGCQHHCVPTLDGPTCYCNSSFQLQADGKTCKDFDECSVYGTCSQLCTNTD
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86752
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Timo Grimmer et al.
NeuroImage. Clinical, 4, 411-416 (2014-03-07)
Impaired amyloid clearance has been proposed to contribute to β-amyloid deposition in sporadic late-onset Alzheimer's disease (AD). Low density lipoprotein receptor-related protein 1 (LRP-1) is involved in the active outward transport of β-amyloid across the blood-brain barrier (BBB). The C667T
Gregory T Jones et al.
Human molecular genetics, 22(14), 2941-2947 (2013-03-29)
Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a common human disease with a high estimated heritability (0.7); however, only a small number of associated genetic loci have been reported to date. In contrast, over 100 loci have now been reproducibly associated with
Emily Van de Laar et al.
Respiratory research, 15, 160-160 (2015-01-01)
The large airways of the lungs (trachea and bronchi) are lined with a pseudostratified mucociliary epithelium, which is maintained by stem cells/progenitors within the basal cell compartment. Alterations in basal cell behavior can contribute to large airway diseases including squamous
Yu Jerry Zhou et al.
Cancer immunology research, 2(3), 217-228 (2014-04-30)
Host antitumor adaptive immune responses are generated as a result of the body's immunosurveillance mechanisms. How the antitumor immune response is initially primed remains unclear, given that soluble tumor antigens generally are quantitatively insufficient for cross-priming and tumors generally lack
Hiroshi Hasegawa et al.
Nature communications, 5, 3917-3917 (2014-06-05)
Accumulation of amyloid-β peptide (Aβ) in the brain underlies the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Aβ is produced by β- and γ-secretase-mediated sequential proteolysis of amyloid-β precursor protein (APP). Here we identify a secretory protein named interleukin-like epithelial-mesenchymal transition inducer
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA022903-100UL4061836316617
HPA022903-25UL4061842882489