Kluczowe dokumenty
SAB5700883
Sigma-Aldrich
Anty-LRP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.23 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRP1(4035)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny receptorów lipoprotein o niskiej gęstości. Kodowana preproteina jest proteolitycznie przetwarzana przez furynę w celu wytworzenia podjednostek 515 kDa i 85 kDa, które tworzą dojrzały receptor (PMID: 8546712). Receptor ten bierze udział w kilku procesach komórkowych, w tym w sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, homeostazie lipidów i usuwaniu komórek apoptotycznych. Ponadto kodowane białko jest niezbędne do oczyszczania za pośrednictwem alfa2-makroglobuliny wydzielanego białka prekursorowego amyloidu i beta-amyloidu, głównego składnika blaszek amyloidowych występujących u pacjentów z chorobą Alzheimera. Ekspresja tego genu zmniejsza się wraz z wiekiem i stwierdzono, że jest niższa niż w grupie kontrolnej w tkance mózgowej pacjentów z chorobą Alzheimera. [dostarczone przez RefSeq, październik 2015].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego LRP1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)