Kluczowe dokumenty
SAB5700067
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-VLDLRwytwarzane u królika
Synonim(y):
CAMRQ1, CARMQ1, CHRMQ1, VLDL-R, VLDLR, VLDLRCH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
93
96
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
4.13 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VLDLR(7436)
Opis ogólny
Rodzina genów receptora lipoprotein o niskiej gęstości (LDLR) składa się z białek powierzchniowych komórek zaangażowanych w endocytozę specyficznych ligandów za pośrednictwem receptora. Gen ten koduje receptor lipoproteinowy, który jest członkiem rodziny LDLR i odgrywa ważną rolę w metabolizmie triglicerydów VLDL i szlaku sygnałowym reeliny. Mutacje w tym genie powodują hipoplazję móżdżku związaną z VLDLR. Alternatywny splicing generuje wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy tego genu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 20-210 ludzkiego VLDLR (NP_001018066.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700067-100UL4065265168120