Merck
SAB4200273
Sigma-Aldrich
Anti-Orai1 antibody, Mouse monoclonal
clone ORAI1-89, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-CRACM1, Monoclonal Anti-ORAI calcium release-activated calcium modulator 1, Monoclonal Anti-ORAT1, Monoclonal Anti-TMEM142A, Monoclonal Anti-calcium release-activated calcium channel protein 1, Monoclonal Anti-transmembrane protein 142A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ORAI1-89, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~30 kDa (non-glycosylated Orai1)
antigen ~50 kDa (glycosylated Orai1)
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human Orai1.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ORAI1(84876)
Opis ogólny
Modulator 1 aktywowany uwalnianiem wapnia ORAI (Orai1), znany również jako białko transbłonowe 142A (TMEM142A), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 12q24.31.{49}. Kodowane białko zawiera cztery transbłonowe helisy z wysoce konserwowanymi resztami glutaminianowymi w transbłonowych helisach 1 i 3.
Monoklonalny anty-Orai1 (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy ORAI1-89 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem zlokalizowanym w pobliżu C-końca ludzkiego Orai1, sprzężonym z KLH. Orai1, zwany także białkiem kanału wapniowego aktywowanego uwalnianiem wapnia 1 (CRACM1), jest ewolucyjnie konserwowanym białkiem błony plazmatycznej. Przewiduje się, że Orai1 zawiera cztery domeny transbłonowe z N- i C-końcami w cytoplazmie komórki.
Immunogen
syntetyczny peptyd zlokalizowany w pobliżu C-końca ludzkiego Orai1, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja różni się o 2 aminokwasy u szczura i myszy.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-Orai1 wyprodukowane u myszy zostało użyte w teście ligacji zbliżeniowej.
Monoklonalne przeciwciało anty-Orai1 zostało użyte w
  • immunoblottingu,
  • immunofluorescencja
  • immunoprecypitacja
  • test ligacji zbliżeniowej.
Działania biochem./fizjol.
Orai1 jest niezbędny do magazynowania wapnia w komórkach T i fibroblastach. Wnikanie wapnia z magazynów jest pośredniczone przez kanały Ca2+ aktywowane uwalnianiem Ca2+ (CRAC), po wyczerpaniu Ca2+ z magazynów retikulum endoplazmatycznego (ER), spowodowanym stymulacją komórek odpornościowych. Proces ten ma kluczowe znaczenie dla transkrypcji genów, proliferacji i uwalniania cytokin. Mutacje w dwóch wysoce konserwatywnych resztach glutaminianowych, E106 i E190, zmniejszają napływ Ca2+ i promują zmiany w selektywności jonowej, dostarczając mocnych dowodów na to, że Orai jest podjednostką porów kanału CRAC. Orai1 kolokalizuje z STIM1 (stromal interaction molecule 1) w pobliżu błony plazmatycznej po wyczerpaniu zapasów. Mutacja punktowa w Orai1 jest odpowiedzialna za defekt genetyczny w wejściu Ca2+ i I-CRAC w komórkach pacjentów z dziedzicznym zespołem ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID).
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microdeletion of 12q24.31: report of a girl with intellectual disability, stereotypies, seizures and facial dysmorphisms.
Palumbo O
American Journal of Medical Genetics. Part A, 167A, 438-444 (2015)
Dynamic interaction of SARAF with STIM1 and Orai1 to modulate store-operated calcium entry.
Albarran L
Scientific Reports (2016)
Orai1 and STIM reconstitute store-operated calcium channel function
Soboloff J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(30), 20661-20665 (2006)
Orai1 is an essential pore subunit of the CRAC channel
Prakriya M
Nature, 443, 230-233 (2006)
Control of type I interferon-induced cell death by Orai1-mediated calcium entry in T cells
Yue C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 287(5), 3207-3216 (2012)