Kluczowe dokumenty
SAB3500412
Sigma-Aldrich
Anti-ORAI1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Calcium release-activated calcium channel protein 1, Anti-TMEM142A, Anti-Transmembrane protein 142A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 33 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ORAI1(84876)
Powiązane kategorie
Immunogen
Przeciwciało ORAI1 zostało wyhodowane przeciwko peptydowi o długości 18 aminokwasów w pobliżu końca aminowego ludzkiego ORAI1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500412.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pamela Bella et al.
EMBO molecular medicine, 12(1), e11019-e11019 (2019-12-04)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a debilitating fatal X-linked muscle disorder. Recent findings indicate that IGFs play a central role in skeletal muscle regeneration and development. Among IGFs, insulinlike growth factor 2 (IGF2) is a key regulator of cell growth
Lucie Clarysse et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 466(10), 1921-1932 (2014-01-25)
SK3 channel mediates the migration of various cancer cells. When expressed in breast cancer cells, SK3 channel forms a complex with Orai1, a voltage-independent Ca(2+) channel. This SK3-Orai1 complex associates within lipid rafts where it controls a constitutive Ca(2+) entry
Hua Zhu et al.
Oncotarget, 5(11), 3455-3471 (2014-05-07)
Effective treatment as well as prognostic biomarker for malignant esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) is urgently needed. The present study was aimed at identifying oncogenic genes involving dysregulated intracellular Ca2+ signaling, which is known to function importantly in cellular proliferation
Jingsheng Xia et al.
The Journal of physiology, 592(16), 3443-3461 (2014-05-27)
Store-operated calcium channels (SOCs) are calcium-selective cation channels that mediate calcium entry in many different cell types. Store-operated calcium entry (SOCE) is involved in various cellular functions. Increasing evidence suggests that impairment of SOCE is responsible for numerous disorders. A