SAB2102229
Anti-SLCO3A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ40478, Anti-OATP-D, Anti-OATP3A1, Anti-SLC21A11, Anti-Solute carrier organic anion transporter family, member 3A1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
76 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, mouse, dog, human, bovine, rat, horse, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLCO3A1(28232)
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Drug Transport
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB2102229-50UG | 4061832070681 |
SAB2102229-100UL | 4061836168889 |