Kluczowe dokumenty
HPA012384
Sigma-Aldrich
Anti-SLC29A1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Equilibrative NBMPR-sensitive nucleoside transporter, Anti-Equilibrative nitrobenzylmercaptopurine riboside-sensitive nucleoside transporter, Anti-Equilibrative nucleoside transporter 1, Anti-Nucleoside transporter, es-type, Anti-Solute carrier family 29 member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
RLEFYRYYQQLKLEGPGEQETKLDLISKGEEPRAGKEESGVSVSNSQPTNESHSIKAILK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC29A1(2030)
Opis ogólny
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-SLC29A1 reaguje z ludzkim transporterem nukleozydów 1/członkiem rodziny 29 transporterów substancji rozpuszczonych.
SLC29A1 (Solute carrier family 29 member 1/equilibrative nucleoside transporter 1) jest przezbłonową glikoproteiną występującą w plazmie komórkowej i błonach mitochondrialnych, gdzie pośredniczy w przepływie nukleozydów. SLC29A1 funkcjonuje jako transporter równowagi nukleozydów.
Immunogen
Equilibrative nucleoside transporter 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-SLC29A1 jest stosowane do znakowania transportera nukleozydów 1 z rodziny nośników substancji rozpuszczonych 29, członka 1/równowagowego transportera nukleozydów 1 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC). Jest ono stosowane jako sonda do określania obecności i roli transportera nukleozydów 1 z rodziny nośników substancji rozpuszczonych 29, członka 1/równowagowego transportera nukleozydów 1 w procesach obejmujących przepływ nukleozydów, w tym cytotoksycznych nukleozydów ważnych jako chemioterapeutyki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72508
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shahid Rehan et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1859(5), 1059-1065 (2017-03-04)
The human equilibrative nucleoside transporter-1 (hENT1) is important for the entry of anti-cancer and anti-viral nucleoside analog therapeutics into the cell, and thus for their efficacy. Understanding of hENT1 structure-function relationship could assist with development of nucleoside analogs with better
Produkty
Drug Transport
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA012384-25UL4061842785155
HPA012384-100UL4061837126116