Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA021057
Sigma-Aldrich
Anti-FBN1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Fibrillin-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
DVRPGYCYTALTNGRCSNQLPQSITKMQCCCDAGRCWSPGVTVAPEMCPIRATEDFNKLCSVPMVIPGRPEYPPPPLGPIPPVLPVPPGFPPGPQIPVPRPPVEYLYPSREPPRVLPVNVTDYCQLVRYLCQNGRCIPTPGSCRCEC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBN1(2200)
Immunogen
Fibrillin-1 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72694
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Zhang et al.
PLoS computational biology, 9(3), e1002975-e1002975 (2013-04-05)
Cox regression is commonly used to predict the outcome by the time to an event of interest and in addition, identify relevant features for survival analysis in cancer genomics. Due to the high-dimensionality of high-throughput genomic data, existing Cox models
Stephen S J Lee et al.
Structure (London, England : 1993), 12(4), 717-729 (2004-04-06)
Human fibrillin-1, the major structural protein of extracellular matrix (ECM) 10-12 nm microfibrils, is dominated by 43 calcium binding epidermal growth factor-like (cbEGF) and 7 transforming growth factor beta binding protein-like (TB) domains. Crystal structures reveal the integrin binding cbEGF22-TB4-cbEGF23
Huang-Chun Lien et al.
Pathology, 51(4), 375-383 (2019-04-24)
TGF-β induces epithelial-mesenchymal transition (EMT), which is involved in tumour progression. This study aims to identify and characterise novel factors potentially related to TGF-β-mediated tumour aggression in breast cancer. We treated the human mammary epithelial cell line MCF10A with TGF-β
Andrew K Baldwin et al.
Journal of cell science, 127(Pt 1), 158-171 (2013-11-06)
Here, we show that epithelial-mesenchymal status influences how cells deposit extracellular matrix. Retinal pigmented epithelial (RPE) cells that expressed high levels of E-cadherin and had cell-cell junctions rich in zona occludens (ZO)-1, β-catenin and heparan sulfate, required syndecan-4 but not
Huang-Chun Lien et al.
Breast cancer research : BCR, 25(1), 11-11 (2023-01-29)
Metaplastic breast carcinoma (MpBC) typically consists of carcinoma of no special type (NST) with various metaplastic components. Although previous transcriptomic and proteomic studies have reported subtype-related heterogeneity, the intracase transcriptomic alterations between metaplastic components and paired NST components, which are
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA021057-100UL4061837139413
HPA021057-25UL4061842875245