Kluczowe dokumenty
SAB2107947
Sigma-Aldrich
Anti-FBN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
21kDa
reaktywność gatunkowa
horse, dog, human, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBN1(2200)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego FBN1
Działania biochem./fizjol.
FBN1 jest członkiem rodziny fibryliny. FBN1 jest dużą glikoproteiną macierzy zewnątrzkomórkowej, która służy jako składnik strukturalny mikrofibryli wiążących wapń o wielkości 10-12 nm. Mikrofibryle te zapewniają wsparcie strukturalne przenoszące siłę w elastycznej i nieelastycznej tkance łącznej w całym organizmie. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Marfana, izolowaną ektopią soczewki, autosomalnym dominującym zespołem Weilla-Marchesaniego, zespołem MASS i zespołem kraniosynostozy Shprintzena-Goldberga.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MRRGRLLEIALGFTVLLASYTSHGADANLEAGNVKETRASRAKRRGGGGH
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)