Kluczowe dokumenty
SAB2102497
Sigma-Aldrich
Anti-TNMD (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BRICD4, Anti-CHM1-LIKE, Anti-CHM1L, Anti-TEM, Anti-Tenomodulin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, human, horse, rabbit, dog, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNMD(64102)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TNMD
Działania biochem./fizjol.
TNMD jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu II. Należy do rodziny chondromodulin-1 i zawiera 1 domenę BRICHOS. TNMD może być inhibitorem angiogenezy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QNEQWVPQVKVEKTRHARQASEEELPINDYTENGIEFDPMLDERGYCCI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The genetic variation of the tenomodulin gene (TNMD) is associated with serum levels of systemic immune mediators--the Finnish Diabetes Prevention Study.
Tolppanen AM
Genetics in Medicine : Official Journal of the American College of Medical Genetics, 10(7), 536-544 (2008)
Tenomodulin is highly expressed in adipose tissue, increased in obesity, and down-regulated during diet-induced weight loss.
Saiki A
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 94(10), 3987-3994 (2009)
Single nucleotide polymorphisms of the tenomodulin gene (TNMD) in age-related macular degeneration.
Tolppanen AM
Molecular Vision, 15, 762-770 (2009)