Merck
SAB4200782
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw tenascynie, mysie monoklonalne
clone BC-24, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Hexabrachion, Anti-JI, Anty-Cytotaktyna, Anty-GMEM, Anty-GP150-225, Anty-Neuronektyna, Anty-TN, Anty-Tenascyna-C(TN-C), Antygenmacierzy zewnątrzkomórkowej związany z glejakiem, Antygen miotendynowy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BC-24, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using pronase-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil sections
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNC(3371)
Opis ogólny
Przeciwciało monoklonalne przeciwko tenascynie (izotyp IgG1 myszy) pochodzi z hybrydomy BC-24, wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy immunizowanych ludzką tenascyną. Tenascyna-C (TN-C) jest również znana jako heksabrachion, cytotaktyna, neuronektyna (NEC1). Jest to glikoproteina macierzy zewnątrzkomórkowej o wysokiej masie cząsteczkowej. Ludzka tenascyna jest heksamerem połączonym disiarczkiem, składającym się z 3 podjednostek o masie 190, 200 i 220 kDa.
Immunogen
Ludzka tenascyna
Zastosowanie
Zastosowano przeciwciało anty-Tenascin:
  • w immunoblottingu
  • w immunohistochemii
  • w cytometrii przepływowej
  • w teście immunoenzymatycznym (ELISA)
  • do blokowania aktywności proliferacyjnej tenascyny-C
Działania biochem./fizjol.
Tenascyna-C (TN-C) funkcjonuje w adhezji komórek, migracji fibroblastów i innych procesach związanych z przebudową tkanek i gojeniem się ran. Zaproponowano, że aktywnie rosnące, migrujące i różnicujące się arkusze nabłonkowe mogą wytwarzać czynniki, takie jak (transformujący czynnik wzrostu beta) TGF-β, stymulujące ekspresję tenascyny. Neoekspresję lub zwiększoną ekspresję tenascyny stwierdzono w zrębie różnych nowotworów i podczas normalnej naprawy tkanek. Wewnątrzcytoplazmatyczna immunoreaktywność tenascyny została wykryta w czerniakach złośliwych i rakach płuc i służy jako marker proliferacji elementów zrębu w inwazyjnych rakach piersi. Izoforma tenascyny o wysokiej masie cząsteczkowej odgrywa rolę w generowaniu środowiska sprzyjającego proliferacji, inwazji i przerzutom nowotworowych komórek nabłonkowych. Ludzka tenascyna zawiera sekwencję Arg-Gly-Asp (RGD), która może funkcjonować w adhezji komórek i pośredniczy w przyłączaniu komórek poprzez receptor integryny zależny od RGD.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Inne uwagi
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The role of tenascin-C in tissue injury and tumorigenesis
Midwood K S, et al.
Journal of Cell Communication and Signaling, 3(3-4), 287-310 (2009)
Tenascin-C modulates tumor stroma and monocyte/macrophage recruitment but not tumor growth or metastasis in a mouse strain with spontaneous mammary cancer
Talts J F, et al.
Journal of Cell Science, 112(12), 1855-1864 (1999)
Christopher R Silvers et al.
British journal of cancer, 125(10), 1399-1407 (2021-09-27)
Markers of stromal activation at future metastatic sites may have prognostic value and may allow clinicians to identify and abolish the pre-metastatic niche to prevent metastasis. In this study, we evaluate tenascin-C as a marker of pre-metastatic niche formation in
L Borsi et al.
International journal of cancer, 52(5), 688-692 (1992-11-11)
Functionally different tenascin (TN) isoforms, containing varying numbers of a 91 amino-acid motif resembling the fibronectin type-III homology repeat, may be generated by alternative splicing of the TN primary transcript. In fact, only the TN isoform containing the alternatively spliced
Gregory S Schultz et al.
Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society, 17(2), 153-162 (2009-03-27)
Dynamic interactions between growth factors and extracellular matrix (ECM) are integral to wound healing. These interactions take several forms that may be categorized as direct or indirect. The ECM can directly bind to and release certain growth factors (e.g., heparan
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200782-100UL4061833253816