Kluczowe dokumenty
HPA019795
Sigma-Aldrich
Anti-EIF2AK2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-PP1R83
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
EFPEGEGRSKKEAKNAAAKLAVEILNKEKKAVSPLLLTTTNSSEGLSMGNYIGLINRIAQKKRLTVNYEQCASGVHGPEGFHYKCKMGQKEYSIGTGSTKQEAKQLAAKLAYLQILSEETSVKSDYLSSGSFATTCESQSN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF2AK2(5610)
Immunogen
Interferon-induced, double-stranded RNA-activated protein kinase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
EIF2AK2 (Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2) jest serynowo-treoninową kinazą białkową zaangażowaną w fosforylację czynnika inicjacji translacji EIF2S1, a z kolei fosforylacja, w której pośredniczy EIF2AK2, bezpośrednio ogranicza syntezę białek. Aktywność EIF2AK2 jest aktywowana przez autofosforylację po związaniu z dsRNA, jonami manganu i heparyną. Bierze również udział w regulacji apoptozy w odpowiedzi na stres ER. Doniesiono również, że EIF2AK2 może być potencjalnym celem dla terapii neuroprotekcyjnych. Jest on zaangażowany w aktywację szlaku NF-κB poprzez interakcję z kinazą IKBKB (IκB kinase β) i rodziną białek TRAF (Tumor necrosis factor receptor-associated factor). EIF2AK2 aktywuje również szlak kinazy p38 MAP po interakcji z MAP2K6. Odgrywa kluczową rolę w regulacji wrodzonej odpowiedzi immunologicznej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86651
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shilei Zhang et al.
Virology journal, 11, 62-62 (2014-04-02)
Newcastle Disease virus (NDV) causes severe and economically significant disease in almost all birds. However, factors that affect NDV replication in host cells are poorly understood. NDV generates long double-stranded RNA (dsRNA) molecules during transcription of single-stranded genomic RNA. Protein
Anthony J Sadler et al.
PLoS pathogens, 5(2), e1000311-e1000311 (2009-02-21)
The double-stranded RNA-activated protein kinase R (PKR) is a key regulator of the innate immune response. Activation of PKR during viral infection culminates in phosphorylation of the alpha subunit of the eukaryotic translation initiation factor 2 (eIF2alpha) to inhibit protein
M C Bonnet et al.
Molecular and cellular biology, 20(13), 4532-4542 (2000-06-10)
The interferon (IFN)-induced double-stranded RNA-activated protein kinase PKR mediates inhibition of protein synthesis through phosphorylation of the alpha subunit of eukaryotic initiation factor 2 (eIF2alpha) and is also involved in the induction of the IFN gene through the activation of
Lauren S Vaughn et al.
Gene, 536(1), 90-96 (2013-12-18)
Endoplasmic reticulum (ER) dysfunction is thought to play a significant role in several neurological disorders, including Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, cerebral ischemia, and the prion diseases. ER dysfunction can be mimicked by cellular