Merck
SAB4200799
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ShigaToxin 1, B Subunit-FITC, mysie monoklonalne
clone 13C4, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-stxB, Anty-SLT-1b, podjednostka B werocytotoksyny 1, Anty-Verotoxin1 subunit B, Przeciwciało przeciwkopodjednostce B toksyny 1 podobnej do Shiga, Podjednostka anty-SLT-1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
13C4, monoclonal
opis
Research area: Microbiome
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
E. coli
warunki przechowywania
protect from light
stężenie
~1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2-4 μg/test using human RAMOS cells pretreated with recombinant Shiga toxin 1, B subunit
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Monoklonalna antytoksyna Shiga 1, podjednostka B-FITC (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy 13C4 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c. Toksyny Shiga to rodzina pokrewnych toksyn białkowych wydzielanych przez niektóre rodzaje bakterii. Toksyna Shiga (Stx) jest wytwarzana przez Shigella dysenteriae; podczas gdy toksyny podobne do Shiga, Stx1 i Stx2, z kilkoma znanymi izoformami, są wydzielane przez określone szczepy Escherichia coli o nazwie E. coli wytwarzające toksynę Shiga (STEC), takie jak E. coli O157: H7. Stx1 jest identyczna z Stx, a izoformy Stx2 wykazują 60% podobieństwa do STX. Struktura toksyny jest jednak zachowana. Toksyny Shiga składają się z dwóch polipeptydów: A i B.
Specyficzność
Monoclonal Anti-Shiga Toxin 1, B Subunit -FITC rozpoznaje podjednostkę B holotoksyny Shiga.
Immunogen
Oczyszczona toksyna podobna do Shiga z E. coli H30.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Shiga Toxin 1, B Subunit-FITC, Mouse monoclonal może być stosowane w cytometrii przepływowej.
Działania biochem./fizjol.
Katalityczna podjednostka A STX ma aktywność N-glikozydazy RNA, która hamuje syntezę białek eukariotycznych. Podjednostki B tworzą pentamer, który rozpoznaje i wiąże się z funkcjonalnym receptorem globotriaozyloceramidu na powierzchni komórki [Gb3, Galα (1-4)-Galβ (1-4)-Glcβ1-ceramid]. Toksyny Shiga są związane z krwawą biegunką i krwotocznym zapaleniem jelita grubego u ludzi, co może prowadzić do śmiertelnych powikłań ogólnoustrojowych. Gb3 ulega nadekspresji w błonach wielu komórek nowotworowych, dlatego wiązanie STxB z receptorami Gb3 może być przydatne w obrazowaniu komórek nowotworowych.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami pH 7,4 i 15 mM azydku sodu jako środka konserwującego.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania, przechowywać w temperaturze 2-8 °C w miejscu chronionym przed światłem przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin. Chronić przed długotrwałym działaniem światła.
Inne uwagi
W celu uzyskania najlepszych wyników w różnych technikach i preparatach zalecamy określenie optymalnego stężenia roboczego za pomocą testu miareczkowania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shiga toxins 1 and 2 translocate differently across polarized intestinal epithelial cells
Hurley BP, et al.
Infection and Immunity, 67(12), 6670-6677 (1999)
Nikolai Engedal et al.
Microbial biotechnology, 4(1), 32-46 (2011-01-25)
Shiga and the Shiga-like toxins are related protein toxins produced by Shigella dysenteriae and certain strains of Escherichia coli. These toxins are composed of two non-covalently attached, modular parts: the A moiety (StxA) containing the enzymatically active A1 fragment, and
M Jacewicz et al.
The Journal of experimental medicine, 163(6), 1391-1404 (1986-06-01)
A glycolipid that specifically binds shigella toxin was isolated from both HeLa cells and rabbit jejunal mucosa and identified as globotriaosylceramide (Gb3) by its identical mobility on HPTLC to authentic erythrocyte Gb3. Toxin also bound to a band tentatively identified
N A Strockbine et al.
Journal of bacteriology, 170(3), 1116-1122 (1988-03-01)
The structural genes for Shiga toxin, designated stx A and stx B, were cloned from Shigella dysenteriae type 1 3818T, and a nucleotide sequence analysis was performed. Both stx A and stx B were present on a single transcriptional unit
Shiga toxin and its use in targeted cancer therapy and imaging
Engedal N, et al.
Microbial Biotechnology, 4(1), 32-46 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200799-100UL4061835503179