Merck
SAB4200844
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Choleratoxin, B Subunit (CTxB), mysie monoklonalne
clone CTxB-24, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-ToxB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CTxB-24, monoclonal
opis
Research area: Microbiome
reaktywność gatunkowa
Vibrio cholerae
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1-2 μg/mL using His-tagged recombinant Cholera Toxin B subunit
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Toksyna cholery (CTx), znana również jako choleragen, jest enterotoksyną wytwarzaną przez Gram-ujemną bakterię Vibrio cholerae, która naturalnie występuje w środowisku słodkiej lub słonej wody. Większość gatunków V. cholerae nie wywołuje żadnych chorób u ludzi, ale kilka, w tym serotypy O1 i O139, może wywołać pandemię cholery. Przypadki te zostały opisane już w XIX wieku.1 Czynniki wirulencji V. cholerae CtxA i CtxB znajdują się w genomie faga CTX zintegrowanym z chromosomem bakteryjnym. Ponieważ zjadliwość gatunku może się zmieniać w wyniku mutacji i nabywania genów wirulencji, pandemia cholery stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, potencjalnie powodując dużą liczbę zachorowań, a nawet zgonów.1-3
Specyficzność
Monoklonalne przeciwciało anty-peroksydazowe przeciwko toksynie cholery specyficznie rozpoznaje toksynę cholery i nie wykazuje reaktywności krzyżowej z enterotoksyną gronkowcową A (SEA), enterotoksyną gronkowcową B (SEB), egzotoksyną Pseudomonas A lub alfa-toksyną gronkowcową (α-hemolizyną).
Immunogen
rekombinowane białko beta toksyny cholery (C-końcowy znacznik His).
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym w Immunoblottingu, Immunofluorescencji i ELISA. Wykrywanie pasma CTxB metodą immunoblottingu jest specyficznie hamowane przez immunogen.
Działania biochem./fizjol.
CTx składa się z dwóch podjednostek, toksycznej CTxA (~27 kDa) i nietoksycznej CTxB (~12 kDa) połączonych ze stechiometrią AB5.4 Podjednostka B wiąże się specyficznie z receptorami monosialogangliozydów GM1, zlokalizowanymi w błonie komórek nabłonka jelitowego.5 Fragment A1 podjednostki A jest przenoszony przez błonę komórki gospodarza, gdzie katalizuje ADP-rybozylację regulacyjnego składnika Gsa kompleksu cyklazy adenylanowej. Wynikający z tego zwiększony poziom cyklicznego AMP promuje wiele różnych działań, w tym wydzielanie jonów chlorkowych w przypadku komórek nabłonka jelitowego.6-7 Przeciwciała specyficzne dla toksyny cholery mogą być stosowane w badaniach strukturalnych i funkcjonalnych aspektów interakcji toksyna-błona oraz do wykrywania CTxB, gdy są stosowane na przykład jako adiuwant po wstrzyknięciu do błony śluzowej wraz z pożądanym antygenem.8-10
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sumio Hayakawa et al.
JCI insight, 7(22) (2022-12-13)
Recent studies have shown that cellular metabolism is tightly linked to the regulation of immune cells. Here, we show that activation of cholesterol metabolism, involving cholesterol uptake, synthesis, and autophagy/lipophagy, is integral to innate immune responses in macrophages. In particular
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200844-100UL
SAB4200844-25UL