96160250
Kolumna laboratoryjna Vantage L VL 16 x 250
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Polecane produkty
linia produktu
Vantage
Parametry
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
metody
protein purification: suitable
Długość
250 mm
obszar
2 cm2 , cross-sectional
wypełnienie wys.
0-250 mm
objętość złoża
0-50 mL
Średnica
16-16.1 mm
Informacje prawne
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany