Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA019656
Sigma-Aldrich
Anti-KRT76 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-CK 2P, Anti-Cytokeratin-2P, Anti-K2P, Anti-K76, Anti-Keratin, type II cytoskeletal 2 oral, Anti-Keratin-76
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
SGSGYGGVSSGSTGGRGSSGSYQSSSSGSRLGGAGSISVSHSGMGSSSGSIQTSGGSGYKSGGGGSTSIRFSQTTSSSQHSSTK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT76(51350)
Immunogen
Keratin, type II cytoskeletal 2 oral recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
KRT76 (keratyna 76) jest budulcem cytoszkieletu naskórka zaangażowanym w szeroki zakres funkcji komórkowych, w tym ochronę przed apoptozą i urazami, regulację polaryzacji nabłonka, kontrolę wielkości komórek i translację białek. Tworzy połączenie między siecią cytoszkieletu filamentów pośrednich a połączeniami ścisłymi. U myszy KRT76 odgrywa istotną rolę w przeżyciu poporodowym. Jego obniżona ekspresja została odnotowana w kancerogenezie jamy ustnej u ludzi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74774
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inês Sequeira et al.
Nature communications, 9(1), 3437-3437 (2018-08-26)
Keratin 76 (Krt76) is expressed in the differentiated epithelial layers of skin, oral cavity and squamous stomach. Krt76 downregulation in human oral squamous cell carcinomas (OSCC) correlates with poor prognosis. We show that genetic ablation of Krt76 in mice leads
Tia DiTommaso et al.
PLoS genetics, 10(10), e1004706-e1004706 (2014-10-24)
Keratins are cytoskeletal intermediate filament proteins that are increasingly being recognised for their diverse cellular functions. Here we report the consequences of germ line inactivation of Keratin 76 (Krt76) in mice. Homozygous disruption of this epidermally expressed gene causes neonatal