Kluczowe dokumenty
SAB2101306
Sigma-Aldrich
Anti-KRT7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CK7, K2C7, K7, MGC129731, MGC3625, SCL, Anti-Keratin 7
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT7(3855)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego KRT7
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SIHFSSPVFTSRSAAFSGRGAQVRLSSARPGGLGSSSLYGLGASRPRVAV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kenji Yamada et al.
Pathology international, 64(1), 28-33 (2014-01-30)
To understand the pathogenesis of high-grade neuroendocrine carcinoma (HGNEC), we examined the histopathology and immunoreactivity against adenocarcinoma (AD), squamous cell carcinoma (SQ), and neuroendocrine markers in 34 cases with combined HGNEC. The 5 year overall survival rates of patients with
Gudrun Meinhardt et al.
Endocrinology, 155(5), 1908-1920 (2014-03-13)
Formation of migratory extravillous trophoblasts (EVTs) is critical for human placentation and hence embryonic development. However, key regulatory growth factors, hormones, and nuclear proteins controlling the particular differentiation process remain poorly understood. Here, the role of the Wingless (Wnt)-dependent transcription
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2101306-100UL4061836142230
SAB2101306-50UG