Kluczowe dokumenty
SAB2100872
Sigma-Aldrich
Anti-GAA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Glucosidase, α; acid, Anti-LYAG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
98 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, guinea pig, human, rat, mouse, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAA(2548)
Opis ogólny
Lizosomalna alfa-glukozydaza (GAA) jest glikoproteiną należącą do rodziny hydrolaz glikozydowych GH31. Składa się z katalitycznej domeny baryłkowej GH31 (β/α)8, domeny typu trefoil-P, N-końcowej domeny β-arkusza. Gen GAA jest mapowany na ludzki chromosom 17q25.3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na N-końcowy region ludzkiego GAA
Zastosowanie
Przeciwciało anty-GAA wyprodukowane u królika zostało użyte do western blottingu (1:100).
Działania biochem./fizjol.
GAA to kwaśna alfa-glukozydaza, która jest niezbędna do degradacji glikogenu do glukozy w lizosomach. Różne formy kwaśnej alfa-glukozydazy uzyskuje się poprzez przetwarzanie proteolityczne. Defekty tego genu są przyczyną choroby spichrzeniowej glikogenu II, znanej również jako choroba Pompego, która jest autosomalnym zaburzeniem recesywnym o szerokim spektrum klinicznym. Gen ten koduje kwaśną alfa-glukozydazę, która jest niezbędna do degradacji glikogenu do glukozy w lizosomach. Różne formy kwaśnej alfa-glukozydazy uzyskuje się poprzez przetwarzanie proteolityczne. Defekty tego genu są przyczyną choroby spichrzeniowej glikogenu II, znanej również jako choroba Pompego, która jest autosomalnym zaburzeniem recesywnym o szerokim spektrum klinicznym. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FGVIVRRQLDGRVLLNTTVAPLFFADQFLQLSTSLPSQYITGLAEHLSPL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesco Chemello et al.
Cell reports, 26(13), 3784-3797 (2019-03-28)
Skeletal muscle is composed of different myofiber types that preferentially use glucose or lipids for ATP production. How fuel preference is regulated in these post-mitotic cells is largely unknown, making this issue a key question in the fields of muscle