Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA019779
Sigma-Aldrich
Anti-GSTP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-GST class-pi, Anti-GSTP1-1, Anti-Glutathione S-transferase P
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
KTFIVGDQISFADYNLLDLLLIHEVLAPGCLDAFPLLSAYVGRLSARPKLKAFLASPEYVNLPINGNGKQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTP1(2950)
Opis ogólny
GSTP1 (Glutathione S-transferase pi 1) to nowe białko regulatorowe kinazy zależnej od cyklin-5, kodujące enzym detoksykujący. Ulega ono szerokiej ekspresji w normalnych tkankach.
Immunogen
Glutathione S-transferase P recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-GSTP1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
GSTP1 (Glutathione S-transferase pi 1) odgrywa ważną rolę w szlaku sygnałowym Cdk, chroniąc komórki przed tworzeniem adduktów DNA. W zapobieganiu neurodegeneracji blokuje aktywność Cdk5 poprzez translokację p25/p35. Przewiduje się, że poziom GSTP1 może kontrolować sygnalizację Cdk5 i eliminować stres oksydacyjny. Może również łączyć się z wieloma egzogennymi i endogennymi hydrofobowymi elektrofilami. Nadekspresja aktywności enzymu została odnotowana w kilku typach nowotworów, takich jak rak krwi, głowy i szyi, płuc, jelita grubego, przełyku i piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74590
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kai-Hui Sun et al.
Journal of neurochemistry, 118(5), 902-914 (2011-06-15)
Cyclin dependent kinase-5 (Cdk5) activity is deregulated in Alzheimer's disease (AD) and contributes to all three hallmarks: neurotoxic β-amyloid formation, neurofibrillary tangles, and neuronal death. However, the mechanism leading to Cdk5 deregulation remains controversial. Cdk5 deregulation in AD is usually
Yusuke Yamamoto et al.
Oncology reports, 30(4), 1687-1694 (2013-07-12)
Glutathione S-transferases (GSTs) have been reported to be activated in several types of cancers, including esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). The aim of the present study was to investigate whether GSTP1 protein expression is a useful predictor of the clinical
D Pellacani et al.
Cell death and differentiation, 21(5), 761-773 (2014-01-28)
Prostate cancer (CaP) is mostly composed of luminal-like differentiated cells, but contains a small subpopulation of basal cells (including stem-like cells), which can proliferate and differentiate into luminal-like cells. In cancers, CpG island hypermethylation has been associated with gene downregulation
Ko Omura et al.
The Journal of toxicological sciences, 39(5), 785-794 (2014-09-23)
We previously reported a toxicogenomics-based prediction model for hepatocarcinogens in which the expression patterns of signature genes following repeated doses of either genotoxic or non genotoxic compounds were similar. Based on the results of our prediction model, we hypothesized that
Nicole C McKnight et al.
PLoS genetics, 10(10), e1004626-e1004626 (2014-10-03)
Deficiency of autophagy protein beclin 1 is implicated in tumorigenesis and neurodegenerative diseases, but the molecular mechanism remains elusive. Previous studies showed that Beclin 1 coordinates the assembly of multiple VPS34 complexes whose distinct phosphatidylinositol 3-kinase III (PI3K-III) lipid kinase
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA019779-100UL4061837139017
HPA019779-25UL4061842870707