Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA019869
Sigma-Aldrich
Anti-GSTP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-GST class-pi, Anti-GSTP1-1, Anti-Glutathione S-transferase P
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
TLGLYGKDQQEAALVDMVNDGVEDLRCKYISLIYTNYEAGKDDYVKALPGQLKPFETLLS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTP1(2950)
Opis ogólny
GSTP1 (Glutathione S-transferase pi 1) to nowe białko regulatorowe kinazy zależnej od cyklin-5, kodujące enzym detoksykujący. Ulega ono szerokiej ekspresji w normalnych tkankach.
Immunogen
Glutathione S-transferase P recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
GSTP1 (Glutathione S-transferase pi 1) odgrywa ważną rolę w szlaku sygnałowym Cdk, chroniąc komórki przed tworzeniem adduktów DNA. Zapobiega neurodegeneracji, blokując aktywność Cdk5 poprzez translokację p25/p35. Przewiduje się, że poziom GSTP1 może kontrolować sygnalizację Cdk5 i eliminować stres oksydacyjny. Może również łączyć się z wieloma egzogennymi i endogennymi hydrofobowymi elektrofilami. Nadekspresję aktywności enzymu odnotowano w kilku typach nowotworów, takich jak rak krwi, głowy i szyi, płuc, jelita grubego, przełyku i piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74589
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eugen Ruckhäberle et al.
Breast care (Basel, Switzerland), 5(1), 7-10 (2010-03-01)
BACKGROUND: Proteomic analysis has become an effective tool in breast cancer research. In this study, we applied the new gel-free tandem mass tag (TMT) reference method for the first time in breast cancer. MATERIALS AND METHODS: Proteomic analysis was used
Kai-Hui Sun et al.
Journal of neurochemistry, 118(5), 902-914 (2011-06-15)
Cyclin dependent kinase-5 (Cdk5) activity is deregulated in Alzheimer's disease (AD) and contributes to all three hallmarks: neurotoxic β-amyloid formation, neurofibrillary tangles, and neuronal death. However, the mechanism leading to Cdk5 deregulation remains controversial. Cdk5 deregulation in AD is usually
Yue Jia et al.
Experimental and molecular pathology, 108, 156-163 (2019-04-06)
As the fifth most common cancer and the second leading cause of cancer related deaths worldwide, hepatocellular carcinoma (HCC) causes up to one million deaths annually. Alcoholic steatohepatitis (ASH) and non-alcoholic steatohepatitis (NASH) are becoming the two major risk factors
Yusuke Yamamoto et al.
Oncology reports, 30(4), 1687-1694 (2013-07-12)
Glutathione S-transferases (GSTs) have been reported to be activated in several types of cancers, including esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). The aim of the present study was to investigate whether GSTP1 protein expression is a useful predictor of the clinical
D Pellacani et al.
Cell death and differentiation, 21(5), 761-773 (2014-01-28)
Prostate cancer (CaP) is mostly composed of luminal-like differentiated cells, but contains a small subpopulation of basal cells (including stem-like cells), which can proliferate and differentiate into luminal-like cells. In cancers, CpG island hypermethylation has been associated with gene downregulation