Kluczowe dokumenty
SAB2101300
Sigma-Aldrich
Anti-KRT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CK1, Anti-EHK1, Anti-K1, Anti-KRT1A, Anti-Keratin 1 (epidermolytic hyperkeratosis)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
66 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT1(3848)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego KRT1
Działania biochem./fizjol.
KRT1 jest członkiem rodziny genów keratynowych. Cytokeratyny typu II składają się z zasadowych lub obojętnych białek, które są ułożone w pary heterotypowych łańcuchów keratynowych współeksprymowanych podczas różnicowania prostych i warstwowych tkanek nabłonkowych. Ta cytokeratyna typu II ulega specyficznej ekspresji w kolczastych i ziarnistych warstwach naskórka wraz z członkiem rodziny KRT10, a mutacje w tych genach są związane z pęcherzową wrodzoną erytrodermią ichtiotyczną. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny genów keratyny. Cytokeratyny typu II składają się z zasadowych lub obojętnych białek, które są ułożone w pary heterotypowych łańcuchów keratynowych współeksprymowanych podczas różnicowania prostych i warstwowych tkanek nabłonkowych. Cytokeratyna typu II ulega specyficznej ekspresji w warstwie kolczystej i ziarnistej naskórka wraz z członkiem rodziny KRT10, a mutacje w tych genach są związane z erytrodermią wrodzoną pęcherzową. Cytokeratyny typu II są skupione w regionie chromosomu 12q12-q13. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GSYGSGSSSGGYRGGSGGGGGGSSGGSGGGSGGGSSGGSGGGGVKS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)