Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZRB2854
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H3.3 G34W Antibody, clone 2E20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
H3-3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E20, recombinant monoclonal
opis
2E20 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 15.33 kDa
observed mol wt ~17 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... H3-3A(3020)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest zatwierdzone pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2E20 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa histon H3.3 z mutacją G34W.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 8 aminokwasom otaczającym zmutowane miejsce G34W z N-końcowej połowy ludzkiego histonu H3.3.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach z komórek HEK293 wyrażających histon H3.3 z mutacją G34W.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło histon H3.3 G34W w lizacie z komórek HEK293 wyrażających tę mutację, ale nie w komórkach HEK293 typu dzikiego.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Histone H3.3 G34W w wycinkach tkanki ludzkiego guza olbrzymiokomórkowego kości.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd Histone H3.3 G34W z KD wynoszącym 3,1 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Histon H3.3 (UniProt: P84243; znany również jako H3.3) jest kodowany przez gen H3-3A (znany również jako H3.3A, H3F3, H3F3A, PP781, H3-3B) (Gene ID: 3020) u człowieka. Histon H3 ma dwa główne warianty, H3.1 i H3.3, które wykazują różne wzorce lokalizacji genomu u zwierząt. Histon H3.1 służy jako kanoniczny histon, który jest włączany podczas replikacji DNA. Histon H3.3 jest wysoce konserwatywnym wariantem histonu H3, który zastępuje konwencjonalny histon H3 w szerokim zakresie nukleosomów w aktywnych genach. Histon H3.3 stanowi dominującą formę histonu H3 w nie dzielących się komórkach i jest włączany do chromatyny niezależnie od syntezy DNA. Histon H3.3 jest związany z aktywnie ekspresjonowanymi genami zarówno u zwierząt, jak i roślin. Jest on głównie wzbogacony w pobliżu miejsc zakończenia transkrypcji (TES) genów i pozytywnie związany z transkrypcją. Histon H3 zawiera główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon i jest zaangażowany w strukturę nukleosomów struktury "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny. Na przykład acetylacja na lizynie 10 (H3K9ac; początkowa metionina usunięta) osłabia metylację na arg9 (H3R8me2s), a acetylacja na lizynie 19 (H3K18ac) i lizynie 24 (H3K24ac) sprzyja metylacji na arg18 (H3R17me). Fosforylacja Ser11 (H3S10ph) przez kinazę Aurora B jest kluczowa dla kondensacji chromosomów i progresji cyklu komórkowego podczas mitozy i mejozy. Fosforylacja w Ser11 przez RPS6KA4 i RPS6KA5 jest ważna podczas interfazy, ponieważ umożliwia transkrypcję genów po stymulacji zewnętrznej, takiej jak mitogeny, stres, czynniki wzrostu lub promieniowanie UV i powoduje aktywację genów, takich jak c-Fos i c-Jun. Mutacje w histonie H3.3 są związane z wysokim odsetkiem złośliwych nowotworów mózgu u dzieci. Zmutowany histon H3.3 zaburza epigenetyczne modyfikacje potranslacyjne w pobliżu genów zaangażowanych w procesy nowotworowe i funkcjonowanie mózgu. Mutacja glicyny 34 do tryptofanu (G34W) w histonie 3.3 została powiązana z rozwojem guza olbrzymiokomórkowego kości (GCTB), a także z zaburzeniem mozaikowym charakteryzującym się guzami chromochłonnymi i przyzwojakami. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Amary, F., et al. (2017). Am. J. Surg. Pathol. 41(8); 1059-1068).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)