Kluczowe dokumenty
SAB4200843
Przeciwciało anty-BCOR, mysie monoklonalne
clone BR-4, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Polecane produkty
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
klon
BR-4
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human HeLa nuclear extract
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200843-100UL | |
SAB4200843-25UL |