Kluczowe dokumenty
SAB5700716
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-VEGFwytwarzane u królików
Synonim(y):
L VEGFA, MVCD1, VEGF, VEGF A, VEGFA, VPF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15-27
34-45
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.85 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VEGFA(7422)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny czynników wzrostu PDGF/VEGF. Koduje białko wiążące heparynę, które istnieje jako homodimer połączony disiarczkiem. Ten czynnik wzrostu indukuje proliferację i migrację komórek śródbłonka naczyniowego i jest niezbędny zarówno dla fizjologicznej, jak i patologicznej angiogenezy. Zakłócenie tego genu u myszy spowodowało nieprawidłowe tworzenie embrionalnych naczyń krwionośnych. Gen ten jest regulowany w górę w wielu znanych nowotworach, a jego ekspresja jest skorelowana ze stadium i progresją guza. Podwyższony poziom tego białka występuje u pacjentów z zespołem POEMS, znanym również jako zespół Crow-Fukase. Warianty alleliczne tego genu zostały powiązane z mikronaczyniowymi powikłaniami cukrzycy 1 (MVCD1) i miażdżycą. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Istnieją również dowody na alternatywną inicjację translacji z wcześniejszych kodonów innych niż AUG (CUG), co skutkuje dodatkowymi izoformami. Niedawne badania wykazały, że izoforma o wydłużonym C-końcu jest wytwarzana przy użyciu alternatywnego kodonu zakończenia translacji w ramce poprzez mechanizm odczytu kodonu stop i że izoforma ta jest antyangiogenna. Ekspresja niektórych izoform pochodzących z kodonu startowego AUG jest regulowana przez małą otwartą ramkę odczytu, która znajduje się w wewnętrznym miejscu wejścia rybosomu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 27-126AA ludzkiego VEGF (NP_001165099.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)