Key Documents
SAB4502272
Sigma-Aldrich
Anti-BCOR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
BCL-6 corepressor, BCoR, KIAA1575
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 192 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCOR(54880)
Opis ogólny
Anti-BCOR Antibody detects endogenous levels of total BCOR protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human BCOR.
Immunogen Range: 1231-1280
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takeshi Inagaki et al.
The Journal of biological chemistry, 290(7), 4163-4177 (2014-12-24)
Polycomb repressive complex 1 (PRC1) plays an essential role in the epigenetic repression of gene expression during development and cellular differentiation via multiple effector mechanisms, including ubiquitination of H2A and chromatin compaction. However, whether it regulates the stepwise progression of