Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA019514
Sigma-Aldrich
Anti-OGDH antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-2-Oxoglutarate dehydrogenase E1 component, mitochondrial precursor, Anti-Alpha-ketoglutarate dehydrogenase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
LRTCAAKLRPLTASQTVKTFSQNRPAAARTFQQIRCYSAPVAAEPFLSGTSSNYVEEMYCAWLENPKSV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OGDH(4967)
Immunogen
2-oxoglutarate dehydrogenase E1 component, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
OGDH (oksoglutaran) jest składnikiem kompleksu dehydrogenazy 2-oksoglutaranu, który odgrywa kluczową rolę w wewnątrzmitochondrialnym metabolizmie energetycznym. Aktywność katalityczna kompleksu jest regulowana przez Ca2+, nukleotydy adeninowe i NADH. Podczas cyklu Krebsa kwasów trikarboksylowych stymuluje reakcję konwersji a-ketoglutaranu do sukcynylo-koenzymu A. Funkcjonalny niedobór kompleksu zaobserwowano w mózgu i komórkach obwodowych pacjentów z chorobą Alzheimera.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74897
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P Szabo et al.
Genomics, 20(2), 324-326 (1994-03-15)
alpha-Ketoglutarate dehydrogenase (E1k), also designated oxoglutarate dehydrogenase (OGDH; EC 1.2.4.2), is a component of the enzyme complex that catalyzes the conversion of alpha-ketogluterate to succinyl coenzyme A, a critical step in the Krebs tricarboxylic acid cycle. Deficiencies in the activity
Sujung Choi et al.
Biochimica et biophysica acta. Gene regulatory mechanisms, 1862(10), 194436-194436 (2019-11-05)
Histone H2A.Z plays an essential role in regulating transcriptional rates and memory. Interestingly, H2A.Z-bound nucleosomes are located in both transcriptionally active and inactive promotors, with no clear understanding of the mechanisms via which it differentially regulates transcription. We hypothesized that
Craig T Armstrong et al.
The Biochemical journal, 459(2), 369-381 (2014-02-06)
The regulation of the 2-oxoglutarate dehydrogenase complex is central to intramitochondrial energy metabolism. In the present study, the active full-length E1 subunit of the human complex has been expressed and shown to be regulated by Ca2+, adenine nucleotides and NADH