Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA020347
Sigma-Aldrich
Anti-OGDH antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-2-oxoglutarate dehydrogenase E1 component, mitochondrial, Anti-Alpha-ketoglutarate dehydrogenase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
FRNTNAGAPPGTAYQSPLPLSRGSLAAVAHAQSLVEAQPNVDKLVEDHLAVQSLIRAYQIRGHHVAQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OGDH(4967)
Opis ogólny
Składnik E1 dehydrogenazy 2-oksoglutaranu (OGDH) jest unikalną podjednostką kompleksu dehydrogenazy α-ketoglutaranu (KGDHC), który jest zlokalizowany w mitochondriach. Gen kodujący OGDH znajduje się na ludzkim chromosomie 7 i ma 22 eksony.
Immunogen
2-oxoglutarate dehydrogenase E1 component, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Składnik E1 dehydrogenazy 2-oksoglutaranu (OGDH) jest odpowiedzialny za konwersję α-ketoglutaranu do sukcynylo-koenzymu A. Niedobory aktywności kompleksu enzymatycznego zaobserwowano w mózgu pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74898
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qingli Shi et al.
The Journal of biological chemistry, 280(12), 10888-10896 (2005-01-15)
The activity of the alpha-ketoglutarate dehydrogenase complex (KGDHC) declines in brains of patients with several neurodegenerative diseases. KGDHC consists of multiple copies of E1k, E2k, and E3. E1k and E2k are unique to KGDHC and may have functions independent of
K Koike
Gene, 159(2), 261-266 (1995-07-04)
Genomic clones covering the entire sequence of the gene encoding human 2-oxoglutarate dehydrogenase (OGDH) were isolated by screening leukocyte and placenta genomic libraries with radio- and digoxigenin (DIG)-labeled human OGDH cDNAs. The human OGDH gene contains 22 exons spanning approx.
Nina Ilic et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(17), E3434-E3443 (2017-04-12)
Oncogenic PIK3CA mutations are found in a significant fraction of human cancers, but therapeutic inhibition of PI3K has only shown limited success in clinical trials. To understand how mutant PIK3CA contributes to cancer cell proliferation, we used genome scale loss-of-function
P Szabo et al.
Genomics, 20(2), 324-326 (1994-03-15)
alpha-Ketoglutarate dehydrogenase (E1k), also designated oxoglutarate dehydrogenase (OGDH; EC 1.2.4.2), is a component of the enzyme complex that catalyzes the conversion of alpha-ketogluterate to succinyl coenzyme A, a critical step in the Krebs tricarboxylic acid cycle. Deficiencies in the activity
K Koike et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89(5), 1963-1967 (1992-03-01)
2-Oxoglutarate dehydrogenase (lipoamide) (( OGDH: 2-oxoglutarate:lipoamide 2-oxidoreductase (decarboxylating and acceptor-succinylating), EC 1.2.4.2 )) is a component enzyme of the 2-oxoglutarate dehydrogenase complex. We have cloned a human cDNA encoding OGDH from a fetal liver cDNA library by plaque hybridization with