Kluczowe dokumenty
HPA019337
Sigma-Aldrich
Anti-SRRM3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-AC005077.11 antibody produced in rabbit, Anti-SRRM2-like protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
QGYSEEEIRQKVGTFRQMLMEKEGVLTREDRPGGHIVAETPRLTEGAEPGLEYAPFDDDDGPVDCDCPASCYRGHRGYRTKH
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRRM3(222183)
Opis ogólny
Gen SRRM3 (serine/arginine repetitive matrix protein 3) jest mapowany na ludzki chromosom 7q11.23.
Immunogen
Białko podobne do SRRM2 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Sugeruje się, że SRRM3 (serynowo-argininowe powtarzalne białko macierzy 3) bierze udział w alternatywnym splicingu. Jest ono odpowiedzialne za przetwarzanie alternatywnie splicingowanego transkryptu REST (RE1-silencing transcription factor), REST-003, w niekodujące RNA. REST-003 uczestniczy w regulacji inwazyjności raka piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75133
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Grit Ebert et al.
BMC genomics, 15, 537-537 (2014-06-30)
Segmental duplications (SDs) are not evenly distributed along chromosomes. The reasons for this biased susceptibility to SD insertion are poorly understood. Accumulation of SDs is associated with increased genomic instability, which can lead to structural variants and genomic disorders such
Nan Sook Lee et al.
Scientific reports, 5, 11207-11207 (2015-06-09)
RE1-Silencing Transcription factor (REST) has a well-established role in regulating transcription of genes important for neuronal development. Its role in cancer, though significant, is less well understood. We show that REST downregulation in weakly invasive MCF-7 breast cancer cells converts
Evan Lester et al.
Neuron, 109(10), 1675-1691 (2021-04-14)
Tau aggregates contribute to neurodegenerative diseases, including frontotemporal dementia and Alzheimer's disease (AD). Although RNA promotes tau aggregation in vitro, whether tau aggregates in cells contain RNA is unknown. We demonstrate, in cell culture and mouse brains, that cytosolic and nuclear