Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA014293
Sigma-Aldrich
Anti-LRRK2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Dardarin, Anti-Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
VVGQLIPDCYVELEKIILSERKNVPIEFPVIDRKRLLQLVRENQLQLDENELPHAVHFLNESGVLLHFQDPALQLSDLYFVEPKWLCKIMAQILTVKVEGCPKHPKGIISRRDVEKFLSKKRKFPKNYMSQYFKLL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRRK2(120892)
Opis ogólny
Gen LRRK2 (leucine-rich repeat kinase 2) koduje członka rodziny białek ROCO, która zawiera dwie konserwowane domeny, a mianowicie domenę Roc (Ras in complex proteins), która należy do nadrodziny Ras/GTPase oraz domenę COR (C-końcową domenę Roc). Kodowane białko zawiera również trzy konserwowane domeny, które obejmują powtórzenie bogate w leucynę (LRR), domenę katalityczną kinazy tyrozynowej (TyrKc) i domenę WD40.
Immunogen
Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen LRRK2 (leucine-rich repeat kinase 2) koduje wielodomenowe białko, które jest również określane jako dardaryna. Jest ono zaangażowane w regulację utrzymania neurytów i przeżycia neuronów. Zmniejszona długość i złożoność procesu neurytowego, inkluzje tau-dodatnie z cechami lizosomalnymi i zaprogramowana śmierć komórki są powszechnie obserwowane w neuronach wyrażających zmutowane formy LRRK2. Wydłużone procesy neurytowe ze zwiększonym rozgałęzieniem obserwowano w neuronach z niedoborem LRRK2. Mutacje w tym genie są powszechnie związane z autosomalnym dominującym parkinsonizmem i kilkoma głównymi chorobami neurodegeneracyjnymi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71467
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesco Longo et al.
Neurobiology of disease, 71, 62-73 (2014-08-12)
The leucine-rich repeat kinase 2 mutation G2019S in the kinase-domain is the most common genetic cause of Parkinson's disease. To investigate the impact of the G2019S mutation on motor activity in vivo, a longitudinal phenotyping approach was developed in knock-in
Alexander Zimprich et al.
Neuron, 44(4), 601-607 (2004-11-16)
We have previously linked families with autosomal-dominant, late-onset parkinsonism to chromosome 12p11.2-q13.1 (PARK8). By high-resolution recombination mapping and candidate gene sequencing in 46 families, we have found six disease-segregating mutations (five missense and one putative splice site mutation) in a
David MacLeod et al.
Neuron, 52(4), 587-593 (2006-11-23)
Mutations in LRRK2 underlie an autosomal-dominant, inherited form of Parkinson's disease (PD) that mimics the clinical features of the common "sporadic" form of PD. The LRRK2 protein includes putative GTPase, protein kinase, WD40 repeat, and leucine-rich repeat (LRR) domains of
Kyungsoo Jung et al.
Cancer research and treatment, 53(1), 9-24 (2020-09-26)
To find biomarkers for disease, there have been constant attempts to investigate the genes that differ from those in the disease groups. However, the values that lie outside the overall pattern of a distribution, the outliers, are frequently excluded in
Elpida Tsika et al.
Neurobiology of disease, 71, 345-358 (2014-09-02)
Mutations in the leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) gene cause late-onset, autosomal dominant Parkinson's disease (PD). The clinical and neurochemical features of LRRK2-linked PD are similar to idiopathic disease although neuropathology is somewhat heterogeneous. Dominant mutations in LRRK2 precipitate neurodegeneration
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA014293-25UL4061842793259
HPA014293-100UL4061837136849