Key Documents
K0514
Anti-KCNK9 (TASK-3) antibody, Mouse monoclonal
clone KCN-75, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
KCN-75, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40 kDa (representing the KCNK9 monomer, and a weaker band at 80 kDa representing the KCNK9 dimer)
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using whole extract of cultured T-47D cells (human breast carcinoma)
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNK9(51305)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry