Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA018803
Sigma-Aldrich
Anti-DES antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Desmin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
KLLEGEESRINLPIQTYSALNFRETSPEQRGSEVHTKKTVMIKTIETRDGEVVSEATQQQHEVL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DES(1674)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen desminy (DES) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2q35. Jest on członkiem rodziny genów białek filamentów pośrednich. DES ulega silnej ekspresji w komórkach mięśni szkieletowych, sercowych i gładkich.
Immunogen
Desmin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Desmina (DES) jest ważnym składnikiem cytoszkieletu pozakomórkowego. Mutacja w DES jest związana z fenotypem serca charakteryzującym się przewagą prawej komory. Mutacje w DES są również związane z miopatiami miofibrylarnymi. Missensowna mutacja DES jest przyczyną idiopatycznej kardiomiopatii rozstrzeniowej. Mutacja w DES, która powoduje zaburzenie interakcji DES-lamin-B w mięśniach szkieletowych, powoduje fenotyp dystrofii mięśniowej obręczy kończyn. DES oddziałuje również z miotubularyną (MTM1). Kompleks ten jest kluczowy dla prawidłowego montażu i architektury filamentów pośrednich w komórkach mięśniowych. DES oddziałuje również z α-aktyniną i aktyną (białkami Z-dyskowymi), nebuliną, MLH1 (białkiem naprawy niedopasowania), miospryną, desmoplakiną i dysferliną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74605
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Li et al.
Circulation, 100(5), 461-464 (1999-08-03)
Idiopathic dilated cardiomyopathy, of which approximately 20% of cases are familial (FDCM), is a primary myocardial disorder characterized by ventricular dilatation and impaired systolic function. It is a common cause of heart failure and the need for cardiac transplantation. Although
Nilgun Cetin et al.
Journal of medical genetics, 50(7), 437-443 (2013-05-21)
Autosomal recessive limb girdle muscular dystrophy (LGMD2) is a heterogeneous group of myopathies characterised by progressive muscle weakness involving proximal muscles of the shoulder and pelvic girdles including at least 17 different genetic entities. Additional loci have yet to be
J Peter van Tintelen et al.
Heart rhythm, 6(11), 1574-1583 (2009-11-03)
Desmin-related myopathy is a clinically heterogenous group of disorders encompassing myopathies, cardiomyopathies, conduction disease, and combinations of these disorders. Mutations in the gene encoding desmin (DES), a major intermediate filament protein, can underlie this phenotype. The purpose of this study
Karim Hnia et al.
The Journal of clinical investigation, 121(1), 70-85 (2010-12-08)
Muscle contraction relies on a highly organized intracellular network of membrane organelles and cytoskeleton proteins. Among the latter are the intermediate filaments (IFs), a large family of proteins mutated in more than 30 human diseases. For example, mutations in the
Clifford J Whatcott et al.
PloS one, 12(8), e0183871-e0183871 (2017-08-26)
ROCK, or Rho-associated coiled coil-containing protein kinase, is a member of the AGC kinase family and has been shown to play a role in cell migration, ECM synthesis, stress-fiber assembly, and cell contraction. Increased ROCK expression has been reported in