Kluczowe dokumenty
SAB4200715
Anti-β-tubulin antibody, Mouse monoclonal
clone 2-28-33, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-TUBB1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2-28-33, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~50 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, chicken, rat, bovine, monkey, human, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.5 μg/mL using mouse embryo fibroblast NIH-3T3 cells extract
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human foreskin fibroblast HS68 cells
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- in immunoblotting
- in immunofluorescence
- in immunohistochemistry
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)