Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA001637
Sigma-Aldrich
Anti-TJP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Tight junction protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-Tight junction protein ZO-1 antibody produced in rabbit, Anti-Zona occludens 1 protein antibody produced in rabbit, Anti-Zonula occludens 1 protein antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ASSQPAKPTKVTLVKSRKNEEYGLRLASHIFVKEISQDSLAARDGNIQEGDVVLKINGTVTENMSLTDAKTLIERSKGKLKMVVQRDERATLLNVPDLSDSIHSANASERDDISEIQSLASDHSGR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TJP1(7082)
Opis ogólny
Białko szczelnego złącza 1/Zona occludens 1 (TJP1, ZO-1) jest białkiem płytki transmembranowej należącym do rodziny białek rusztowania związanego z błoną kinazy guanylanowej (MAGUK). Składa się z trzech domen PDZ (PSD-95/Discs large/ZO-1), jednej domeny SH3 (Src-homology 3) i jednej domeny GK (kinazy guanylanowej). Dodatkowo zawiera również długi, bogaty w prolinę region terminala karboksylowego i domenę ZU5.
Immunogen
Tight junction protein ZO-1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko ścisłego połączenia ZO-1 jest białkiem kodowanym przez gen TJP1 u ludzi i jest mapowane na chromosomie 15q13. Jest to białko błonowe, które odgrywa ważną rolę w utrzymaniu integralności ścisłego połączenia, która jest zakłócona w wielu inwazyjnych nowotworach i chorobach jelit. Może działać jako gen supresorowy nowotworu w GIST. Jest integralnym składnikiem funkcjonalnych TJ i jest regulowany przez p38δ. Wykazuje stan hipermetylacji u dzieci z chłoniakiem nieziarniczym (NHL), a poziom metylacji jest dodatnio skorelowany z liczbą złośliwych komórek w szpiku kostnym. Może być przydatny jako nowy marker molekularny we wczesnej diagnostyce, ocenie wyników, ocenie prognostycznej i wykrywaniu minimalnej choroby resztkowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83051
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Gangl et al.
Allergy, 64(3), 398-405 (2009-01-06)
The association between cigarette smoke exposure and allergic airway disease is a matter for debate. We sought to investigate in an in vitro system whether active smoking reduces the integrity and barrier function of the respiratory epithelium and thus facilitates
Huijun Zhu et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 30(3), 631-631 (2013-07-04)
Zonula occludens-1 (ZO-1) is a membrane-scaffolding protein that plays an important role in maintaining tight-junction integrity, which is disrupted in many invasive cancers and intestinal diseases. However, the expression of ZO-1 in gastrointestinal stromal tumor (GIST) and its relationship with
Elina Siljamäki et al.
Archives of dermatological research, 306(2), 131-141 (2013-07-17)
Increasing evidence has recognized tight junctions (TJs) as the lower epidermal inside-out diffusion barrier located in granular cell layers of the epidermis. However, little is known about the regulation of TJ components in epidermis. p38 pathway is one of the
Yu-Qiao Diao et al.
Zhongguo dang dai er ke za zhi = Chinese journal of contemporary pediatrics, 16(6), 619-623 (2014-06-14)
To investigate the methylation status of zonula occludens-1 (ZO-1) gene promoter and its clinical significance in children with stage IV non-Hodgkin lymphoma (NHL) and to provide a basis for further etiological study and early diagnosis of this disease. Fifty-five children
Fan Yang et al.
Frontiers in oncology, 11, 683367-683367 (2021-07-06)
Glioblastoma (GBM) is the most aggressive and lethal type of brain tumors. Magnetic resonance imaging (MRI) has been commonly used for GBM diagnosis. Contrast enhancement (CE) on T1-weighted sequences are presented in nearly all GBM as a result of high