Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA055922
Sigma-Aldrich
Anti-MIA3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FLJ39207, Anti-KIAA0268, Anti-TANGO, Anti-UNQ6077
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
DSKQGKPQSATDYSDPDNVDDGLFIVDIPKTNNDKEVNAEHHIKGKGRGVQESKRGLVQDETELEDENQEGMTVHSSVHSNNLNSMPA
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MIA3(375056)
Opis ogólny
Białko transportu i organizacji Golgiego 1 (TANGO) jest również określane jako białko inhibitora czerniaka 3 (MIA3). Jest członkiem rodziny genów hamujących aktywność czerniaka (MIA). Gen MIA3 koduje białko o masie 14 kDa. MIA3 znajduje się na ludzkim chromosomie 1q41.
Immunogen
rodzina aktywności hamujących czerniaka, członek 3
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko transportu i organizacji Golgiego 1 (TANGO)/ białko inhibitora czerniaka 3 (MIA3) jest niezbędne do transportu kolagenu VlI (COL7A1) z retikulum endoplazmatycznego. Działa jako gen supresorowy czerniaka złośliwego. TANGO może stymulować angiogenezę i limfangiogenezę w OSCC (rak płaskonabłonkowy jamy ustnej).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83592
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reduced expression of TANGO in colon and hepatocellular carcinomas.
Arndt S and Bosserhoff AK
Oncology Reports, 18(4), 885-891 (2007)
Transport and Golgi organisation protein 1 is a novel tumour progressive factor in oral squamous cell carcinoma.
Sasahira T, et al.
European Journal of Cancer, 50(12), 2142-2151 (2014)
Validation of the association of genetic variants on chromosome 9p21 and 1q41 with myocardial infarction in a Japanese population.
Hiura Y, et al.
Circulation Journal, 72(8), 1213-1217 (2008)
Association study of MIA3 rs17465637 polymorphism with cardiovascular disease in rheumatoid arthritis patients.
Garcia-Bermudez M, et al.
Dna and Cell Biology, 31(8), 1412-1417 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA055922-100UL4061836343224
HPA055922-25UL4061841528975