Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA005933
Sigma-Aldrich
Anti-OCLN antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-PP1R115
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
DKEHIYDEQPPNVEEWVKNVSAGTQDVPSPPSDYVERVDSPMAYSSNGKVNDKRFYPESSYKSTPVPEVVQELPLTSPVDDFRQPRYSSGGNFETPSKRAPAKGRAGRSKRTEQDHYETDYTTGGESCDELEED
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OCLN(4950)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Okludyna (OCLN) jest ważnym białkiem błonowym zlokalizowanym w ścisłym połączeniu (TJ). Białko to składa się z czterech białek transbłonowych, krótkiej N-końcowej domeny cytoplazmatycznej, dwóch pętli zewnątrzkomórkowych, jednego zakrętu wewnątrzkomórkowego i długiej C-końcowej domeny cytoplazmatycznej. Okludyna ulega ekspresji w komórkach śródbłonka i nabłonka TJ. Gen OCLN jest zmapowany na ludzkim chromosomie w pozycji 5q13.2.
Immunogen
Occludin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-OCLN wyprodukowane u królika zostało użyte do barwienia immunohistochemicznego (1:500).
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Okludyna (OCLN) jest zaangażowana w utrzymanie integralności bariery krew-mózg (BBB). Degradacja okludyny może zwiększać przepuszczalność BBB, obserwowaną w kilku zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego, takich jak udar niedokrwienny. Mutacje w genie OCLN prowadzą do progresji ludzkiego raka piersi. Mutacje w tym genie są również związane ze zwapnieniem mózgu i przewlekłą chorobą nerek u dzieci. Mutacje w genie OCLN mogą również powodować obustronne zwapnienie pasmowe z polimikrogyrią (BLC-PMG).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83049
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuhua Yuan et al.
Brain circulation, 6(3), 152-162 (2020-11-20)
Occludin is a key structural component of the blood-brain barrier (BBB) that has recently become an important focus of research in BBB damages. Many studies have demonstrated that occludin could regulate the integrity and permeability of the BBB. The function
Mary C O'Driscoll et al.
American journal of human genetics, 87(3), 354-364 (2010-08-24)
Band-like calcification with simplified gyration and polymicrogyria (BLC-PMG) is a rare autosomal-recessive neurological disorder showing highly characteristic clinical and neuroradiological features. Affected individuals demonstrate early-onset seizures, severe microcephaly, and developmental arrest with bilateral, symmetrical polymicrogyria (PMG) and a band of
M Saitou et al.
Molecular biology of the cell, 11(12), 4131-4142 (2000-12-05)
Occludin is an integral membrane protein with four transmembrane domains that is exclusively localized at tight junction (TJ) strands. Here, we describe the generation and analysis of mice carrying a null mutation in the occludin gene. Occludin -/- mice were
Marissa A LeBlanc et al.
Human genetics, 132(11), 1223-1234 (2013-06-25)
Pediatric intracranial calcification may be caused by inherited or acquired factors. We describe the identification of a novel rearrangement in which a downstream pseudogene translocates into exon 9 of OCLN, resulting in band-like brain calcification and advanced chronic kidney disease
Whole genome sequencing identifies a novel occludin mutation in microcephaly with band-like calcification and polymicrogyria that extends the phenotypic spectrum.
Mahmoud F Elsaid et al.
American journal of medical genetics. Part A, 164A(6), 1614-1617 (2014-03-29)