ABT146
Anti-Occludin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Occludin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OCLN(4950) , OCLN(100506658)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
ECM Proteins
Jakość
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Occludin in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human kidney tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane