Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA018471
Sigma-Aldrich
Anti-PDCD5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Programmed cell death protein 5, Anti-Protein TFAR19, Anti-TF-1 cell apoptosis-related protein 19
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
MADEELEALRRQRLAELQAKHGDPGDAAQQEAKHREAEMRNSILAQVLDQSARARLSNLALV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDCD5(9141)
Opis ogólny
Gen programowanej śmierci komórki-5 (PDCD5) jest mapowany na ludzki chromosom 19q13.11. Białko jest zlokalizowane głównie w błonie plazmatycznej i cytoplazmie. Jednak w pewnych warunkach biologicznych PDCD5 relokalizuje się do jądra.
Immunogen
Programmed cell death protein 5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik 2 związany z YY1 (YAF2) wiąże i stabilizuje programowaną śmierć komórki-5 (PDCD5), promując w ten sposób apoptozę, w której pośredniczy TP53 (supresor nowotworu p53). W komórkach raka płuc A549, DNAJB1 (DnaJ homolog subfamily B member 1) wiąże i degraduje PDCD5, hamując zależną od p53 apoptozę komórek nowotworowych. PDCD5 stymuluje aktywność promotora KLF9 (Krueppel-like factor 9). Regulacja w górę KLF9 hamuje proliferację komórek i indukuje apoptozę w komórkach raka wątrobowokomórkowego. PDCD5 jest regulowany w dół w komórkach raka jajnika. Brak PDCD5 jest skorelowany z postępem choroby i stadium raka jajnika.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74166
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Gao et al.
Chinese medical journal, 128(8), 1084-1090 (2015-04-18)
Ovarian cancer is a leading gynecological malignancy. We investigated the prognostic value of programmed cell death 5 (PDCD5) in patients with ovarian cancer. Expression levels of PDCD5 mRNA and protein were examined in six ovarian cancer cell lines (SKOV3, CAOV3
Da-Zhi Fu et al.
International journal of oncology, 44(1), 153-160 (2013-11-01)
Liver cancer in men is the fifth most frequently diagnosed cancer worldwide. Human Krüppel-like factor (KLF9) gene, localized on human chromosome 9q13, has been implicated in mediating a diverse range of biological processes including stem cell maintenance and differentiation of
Daniel R Carrasco et al.
Cancer cell, 9(4), 313-325 (2006-04-18)
To identify genetic events underlying the genesis and progression of multiple myeloma (MM), we conducted a high-resolution analysis of recurrent copy number alterations (CNAs) and expression profiles in a collection of MM cell lines and outcome-annotated clinical specimens. Attesting to
Xiandan Cui et al.
Cancer letters, 357(1), 307-315 (2014-12-03)
Although PDCD5 promotes p53-mediated apoptosis in various cancers, little is known about PDCD5 regulation. We recently found that DNAJB1 interacts with PDCD5 and induces the ubiquitin-dependent proteasomal degradation of PDCD5, thereby inhibiting p53-mediated apoptosis. To investigate these novel roles for
P B Essers et al.
Oncogene, 34(6), 771-779 (2014-01-29)
Functional loss of the von Hippel-Lindau (VHL) tumor suppressor protein (pVHL), which is part of an E3-ubiquitin ligase complex, initiates most inherited and sporadic clear-cell renal cell carcinomas (ccRCC). Genetic inactivation of the TP53 gene in ccRCC is rare, suggesting
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA018471-100UL4061836324223
HPA018471-25UL4061842837793