Kluczowe dokumenty
HPA017065
Sigma-Aldrich
Anti-PRCP antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Angiotensinase C, Anti-Lysosomal Pro-X carboxypeptidase precursor, Anti-Lysosomal carboxypeptidase C, Anti-PRCP, Anti-Proline carboxypeptidase, Anti-Prolylcarboxypeptidase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
KHLKRTIPGAENQPVIAIGGSYGGMLAAWFRMKYPHMVVGALAASAPIWQFEDLVPCGVFMKIVTTDFRKSGPHCSESIHRSWDAINRLSNTGSGLQWLTGALHLCSPLTSQDIQHLKDWISETWVNLAMVDYP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRCP(5547)
Opis ogólny
PRCP (Prolylcarboxypeptidase) jest lizosomalną karboksypeptydazą serynową należącą do rodziny peptydaz S28. Składa się głównie z dwóch domen, domeny hydrolazy α/β z katalityczną triadą Asp-His-Ser i nowej helikalnej domeny strukturalnej, która obejmuje miejsce aktywne.
Immunogen
Lysosomal Pro-X carboxypeptidase precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PRCP (Prolylcarboxypeptidase) jest zaangażowana w szeroki zakres procesów fizjologicznych, takich jak szlaki rozszerzające naczynia krwionośne, prozapalne i metaboliczne. Posiada zdolność do rozszczepiania hydrofobowych aminokwasów karboksylowych sąsiadujących z proliną. Doniesiono również, że PRCP odgrywa ważną rolę w regulacji apetytu poprzez inaktywację neuropeptydu, hormonu stymulującego melanocyty. Wykazuje znaczenie kliniczne w chorobach sercowo-naczyniowych i metabolicznych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71997
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei Duan et al.
Cancers, 14(3) (2022-02-16)
TNBC is an aggressive cancer sub-type with limited treatment options and poor prognosis. New therapeutic targets are needed to improve outcomes in TNBC patients. PRCP is a lysosomal serine protease that cleaves peptide substrates when the penultimate amino acid is
Emilie De Hert et al.
International journal of molecular sciences, 22(13) (2021-07-03)
The aim of this study was to investigate the C-terminal cleavage of (pyr)-apelin-13 in human endothelial cells with respect to the role and subcellular location of prolyl carboxypeptidase (PRCP). Human umbilical vein and aortic endothelial cells, pre-treated with prolyl carboxypeptidase-inhibitor
Petteri Rinne et al.
Scientific reports, 8(1), 15078-15078 (2018-10-12)
α-melanocyte-stimulating hormone (α-MSH) is processed from pro-opiomelanocortin (POMC) and mediates anti-inflammatory actions in leukocytes. α-MSH also promotes macrophage reverse cholesterol transport by inducing ATP-binding cassette transporters ABCA1 and ABCG1. Here we investigated the regulation of POMC and α-MSH expression in
Stephen M Soisson et al.
BMC structural biology, 10, 16-16 (2010-06-15)
The unique S28 family of proteases is comprised of the carboxypeptidase PRCP and the aminopeptidase DPP7. The structural basis of the different substrate specificities of the two enzymes is not understood nor has the structure of the S28 fold been
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA017065-100UL4061836322540
HPA017065-25UL4061842829200