SRP0439
PrCP active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥15% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HUMPCP, PCP, prolylcarboxypeptidase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Próba
≥15% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
0.06 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PRCP(5547)
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1