Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej".
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2L10 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa czynnik tkankowy. Celuje w epitop w obrębie 24 aminokwasów od N-końcowej połowy domeny zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 24 aminokwasom z N-końcowej połowy zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego czynnika tkankowego.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek A431.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło czynnik tkankowy w lizacie komórek A431.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło czynnik tkankowy w lizacie komórek SKOV3.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło czynnik tkankowy w komórkach HeLa i SH-SY5Y.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd czynnika tkankowego z KD wynoszącym 1,1 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło czynnik tkankowy w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Czynnik tkankowy (UniProt: P13726; znany również jako TF, czynnik krzepnięcia III, tromboplastyna, CD142) jest kodowany przez gen F3 (identyfikator genu: 2152) u człowieka. Czynnik tkankowy (TF) jest integralnym białkiem błonowym, które służy jako receptor o wysokim powinowactwie i kofaktor dla czynnika VII/VIIa. Ulega ekspresji na komórkach okołonaczyniowych i komórkach nabłonkowych na powierzchniach narządów i ciała, gdzie tworzy barierę hemostatyczną. Doniesiono również, że zapewnia ochronę hemostatyczną mózgu, płuc i serca. U zdrowych osób poziom TF jest bardzo niski. Poziomy TF na powierzchni komórki nie wykazują bezpośredniej korelacji z jego aktywnością prokoagulacyjną, co wskazuje, że TF istnieje na powierzchni komórki w postaci uśpionej (zaszyfrowanej) i aktywnej (odszyfrowanej). Pozwala to na szybką odpowiedź hemostatyczną bez potrzeby transkrypcyjnej regulacji genu F3. TF normalnie istnieje w stanie częściowo zaszyfrowanym, a jego odszyfrowanie na krążących monocytach, płytkach krwi lub komórkach śródbłonka przez mediatory zapalne może prowadzić do zakrzepicy. Inicjuje on krzepnięcie krwi poprzez tworzenie kompleksu z krążącym czynnikiem VII lub VIIa, a kompleks ten aktywuje czynnik IX i X poprzez specyficzną, ograniczoną proteolizę. Ekspresja TF przez komórki nienaczyniowe odgrywa istotną rolę w homeostazie; jednak ekspresja TF przez komórki naczyniowe może wywoływać zagrażającą życiu zakrzepicę wewnątrznaczyniową w różnych chorobach, takich jak posocznica, rak i miażdżyca. Wykazano, że hamowanie aktywności czynnika VIIa TF zmniejsza krzepliwość i śmiertelność w zwierzęcych modelach sepsy. Wiele komórek nowotworowych wykazuje ekspresję dużych ilości TF, co przyczynia się do angiogenezy i wzrostu guza. Komórki nowotworowe mogą uwalniać do krążenia mikrocząsteczki TF-dodatnie, które mogą wywoływać żylną chorobę zakrzepowo-zatorową. TF na krążących komórkach nowotworowych może również pokrywać komórki fibryną, która zatrzymuje je w mikrokrążeniu i promuje przerzuty krwiotwórcze. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Caldwell, JA., et al. (2010). Lab. Invest. 90; 953-962; Kasthuri, RS., et al. (2009). J. Clin. Oncol. 27(29); 4834-4838; Mackman, N. (2004). Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 24(6);1015-22).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany