Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1700
Sigma-Aldrich
Anti-β-Galactosidase Antibody, clone 1G21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
EC:3.2.1.23; Beta-gal
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G21, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 116.48 kDa
observed mol wt ~120 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
E. coli
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bacterial ... LacZ(945006)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1G21 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa β-galaktozydazę E. coli. Celuje w epitop w obrębie 24 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 24 aminokwasom z N-końcowego regionu β-galaktozydazy E.coli.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z β-galaktozydazą E. coli.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło β-galaktozydazę E. coli.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło β-galaktozydazę w komórkach HeLa zakażonych adenowirusem wyrażającym β-galaktozydazę.
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Seria rozcieńczeń z reprezentatywnej partii wykryła β-galaktozydazę E. coli.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting z β-galaktozydazą E. coli.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło β-galaktozydazę E. coli.
Opis wartości docelowych
Beta-galaktozydaza (UniProt: P00722; znana również jako EC:3.2.1.23; Beta-gal) jest kodowana przez gen LacZ (Gene ID: 945006) w E. coli. β-galaktozydaza jest enzymem tetramerycznym składającym się z czterech łańcuchów polipeptydowych (A-D), z których każdy ma 1023 aminokwasy. Każdy monomer zawiera pięć domen (1-5). Domena 3 ma strukturę beczki /β lub TIM z miejscem aktywnym zlokalizowanym na C-końcowym końcu beczki. Reszty tworzące miejsce aktywne pochodzą z różnych segmentów łańcucha polipeptydowego. β-galaktozydaza hydrolizuje disacharyd laktozę w celu wytworzenia galaktozy i glukozy, a także może przekształcać laktozę w allolaktozę, która jest naturalnym induktorem dla operonu lac. Wykazuje ścisłą specyficzność w pozycji galaktozylowej, ale może hydrolizować β-D-galaktopiranozydy z szeroką gamą aglikonów. Miejsce wiązania substratu jest zlokalizowane w aminokwasach 538-571. Reakcja hydrolizy jest reakcją podwójnego wypierania, w której produkt zachowuje tę samą stereochemię co stan wyjściowy. W początkowym etapie substrat tworzy kowalencyjny -D-galaktozylowy intermediat enzymatyczny z nukleofilem Glu537. W drugim etapie półprodukt jest uwalniany, co jest ułatwione przez Glu461, który odciąga proton od cząsteczki akceptora, R OH. Aktywność β-galaktozydazy zależy od obecności kationów dwuwartościowych (Mg2+) i jednowartościowych (Na+). Mg2+ powoduje aktywację od 5 do 100 razy, w zależności od substratu. Jednakże Mg2+ może być zastąpiony przez Mn2+ w celu uzyskania pełnej aktywności. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Mathews, BW. (2005). CR Biologics. 328(6); 549-556; Juers, DH., et al. (2001). Biochemistry. 40(49); 14781-14794).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)